Learn More
Thermo Scientific™ Kits de análisis químicos Orion™ AQUAfast™ II
Código de producto. 11742238
Click to view available options
Tipo:
Alcalinidad
Aluminio
Amoníaco
Cinc
Cloro, clorato de sodio
Cloruro
Comprimido de reactivo de bromo
Dióxido de cloro
Fosfato
Hidracina
Hierro
Manganeso
Método de metalftaleína
Nitrato
Nitrito
Ozono
Sulfato
Sulfuro
Sílice
cobre
pH
Ácido cianúrico
temp:
DE 0.02 a 11 mg/l de ClO2
De 0,01 a 0,25 mg/l
De 0,1 a 13,5 mg/l
De 0.01 a 0.3 mg/l de Al
De 0.01 a 0.5 mg/l de N
De 0.01 a 6 mg/l de Cl2
De 0.02 a 1 mg/l de Fe
De 0.02 a 1 mg/l de N
De 0.02 a 1 mg/l de Zn
De 0.04 a 0.5 mg/l de S
De 0.05 a 0.5 mg/l de N2H4
De 0.05 a 0.5 mg/l de O3
De 0.05 a 4 mg/l de PO4
De 0.05 a 4 mg/l de SiO2
De 0.05 a 5 mg/l de Cu
De 0.05a 4 mg/l de SiO2
De 0.2 a 4 mg/l de Mn
De 0.5 a 25 mg/l de Cl-
De 1 a 40 mg/l
De 1 a 80 mg/l de PO4
De 2 a 50 mg/l
De 5 a 100 mg/l de SO4
De 5 a 200 mg/l de CaCO3
De 5 a 200 mg/l
De 5 a 90 mg/l
pH de 6.5 a 8.4
Cantidad:
100 comprimidos
100 pruebas
100 tests
30 pruebas
50 ensayos cada uno (libre y total)
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 30
Código de producto. 11742238
Marca: Thermo Scientific™ AC2061
Elija los comprimidos reactivos que necesita para nuestros colorímetros y espectrofotómetros con estos kits de pruebas de sustancias químicas.
Elija los reactivos en comprimidos que necesita para colorímetros Orion™ AQUAfast y espectrofotómetros Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis y UV-Vis con kits de análisis químicos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II.Estos cómodos y prácticos comprimidos de disolución rápida se pueden añadir de manera precisa a muestras sin dejar reactivo residual en el embalaje y son muy estables para una accesibilidad de larga duración.Los reactivos en comprimidos miden alcalinidad, aluminio, boro, amoníaco, cloruro, cloro, dióxido de cloro, cobre, DEHA, dureza, hidracina, peróxido de hidrógeno, hierro, manganeso, nitrato, nitrito, ozono, pH, fosfato, potasio, sílice, sulfato, sulfuro y cinc.
  • Para su uso con:Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 y los medidores y otros colorímetros Orion AQ2 descatalogados
  • N.º de pruebas:Desde 50 hasta 100
Garantía:fuera de la caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sílice
Formatos de reactivos de pruebas Tableta
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro Orion AquaMate 8000 UV-Vis, espectrofotómetro Orion AquaMate 7000 Vis, colorímetro
Descripción Reactivo de eliminación de fosfato y sílice AQUAfast, 100 tabletas
Incluye 100 comprimidos de eliminación de fosfato y sílice
Método Eliminación de fosfato
Para utilizar con (aplicación) Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales
Accesorios recomendados Viales redondos AQUAfast de 24mm (n.º de cat. AC2V24)
temp De 0.05a 4 mg/l de SiO2
Métodos aprobados por la EPA Agua potable: ASTM D859-05, - 10/métodos estándar 4500-SiO2 D; aguas residuales: ASTM D859-05
Cantidad 100 comprimidos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • silica PR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: tartaric acid, boricacid
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.