Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro de UV Vis Orion™ AquaMate 8000
Código de producto. 14845061
Change view
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro AquaMate 8000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
14845061 Espectrofotómetro AquaMate 8000 cada uno
1 options
Código de producto. 14845061
Marca: Thermo Scientific™ AQ8000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Equipe su laboratorio con el espectrofotómetro Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate 8000 UV-Vis preciso y fácil de usar para disponer del instrumento ideal para el análisis de agua y mucho más
Equipe su laboratorio con el espectrofotómetro Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate 8000 UV-Vis preciso y fácil de usar para disponer del instrumento ideal para el análisis de agua y mucho más. Este espectrofotómetro ofrece 260 métodos preprogramados para la concentración de iones a partir de la absorbancia más la función de barrido de longitud de onda y la función de curva estándar para crear un método personalizado, de manera que se pueda utilizar prácticamente cualquier marca de reactivo colorimétrico. Utilice longitudes de onda seleccionables de 190 a 1100 nm, ancho de banda espectral de 1,8 nm y flexibilidad de viales con el carrusel de 3 posiciones incluido para la sujeción de viales redondos y rectangulares.
Métodos pre programados:
  • Sus más de 260 métodos preprogramados ofrecen mediciones fáciles y prácticas usando las composiciones químicas Orion™ AQUAfast™, Merck™ o CHEMetrics™
  • Los métodos pre programados también se pueden adaptar para nuevas composiciones. Asimismo, los operadores pueden crear sus propios métodos personalizados y curvas de calibración.
  • Los instrumentos permiten hacer ajustes en un punto de cualquier método pre programado para corregir las variaciones en las composiciones químicas de reacción de los lotes.
Versatilidad:
  • Se puede utilizar una gran variedad de tamaños de viales, incluidos viales cuadrados de 10 mm, viales rectangulares de 20 y 50 mm y un soporte ajustable para viales redondos que admite viales redondos de 13, 16 y 24 mm.
  • Tres conexiones USB permiten almacenar métodos y datos en un dispositivo USB, transferir los datos a un ordenador e imprimir los datos con una impresora externa.
  • El sistema es compatible con impresoras de inyección de tinta y láser HP PCL 5 o superior.
Verificación:
  • Las pruebas de verificación del rendimiento garantizan la exactitud de la longitud de onda y funcionalidad de los instrumentos.
  • Cada informe de verificación indica la hora, la fecha y el número de serie del instrumento de acuerdo con las BPL y las BPF.
  • La prueba de exactitud de la longitud de onda es compatible con la lámpara interna y con los estándares externos de calibración.
  • Se encuentran disponibles métodos integrados para luz dispersa, ruido y resolución para seguir validando el rendimiento del instrumento.
Incluye:
  • Métodos en el dispositivo USB.
  • Porta celdas de tres posiciones.
  • Documentación del usuario
  • Tapa anti-polvo
  • Cable USB
  • Cables de alimentación de 110V, 220V y 240V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatibilidad Compatible con impresoras de inyección de tinta y láser HP PCL 5 o superior
Conexiones Puerto USB tipo A para dispositivo USB (panel frontal), puerto USB tipo B para ordenador (panel posterior), puerto USB tipo A para impresora (panel posterior)
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio
Pantalla Gráfica con retroiluminación de LCD de 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 pulg)
Ancho de banda espectral 1,8 nm
Tipo Espectrofotómetro AquaMate 8000
Tensión De 100 a 240 V
Wavelength Range De 190 a 1100 nm
Desviación <0,0005 A/h
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Concentración de muestras
Altura (imperial) 9,8 in
Altura (métrico) 25 cm
Hertz 50/60 Hz
Incluye Métodos en el dispositivo USB; portaceldas de 6 posiciones; portaceldas de 3 posiciones; portaceldas de 1 posición; documentación del usuario; tapa antipolvo; cable USB; cables de alimentación de 110 V y 220 V
Teclado Membrana sellada con teclas de respuesta táctil
Vida útil de la lámpara 5 years
Ruido <0,00050 a 1,0 A; <0,00080 a 2,0 A RMS a 260 nm
Diseño óptico Detector de referencias interno de doble haz
Linealidad fotométrica Hasta 3,5A a 260 nm
Intervalo fotométrico De -0,5 a 5,0 A; de -1,5 a 125 % T; ± 9999 C
Impresora incluida External Printer: Ink Jet, Laser Printer with HP PCL 5 or Greater
Velocidad de barrido De 10 a 4200 nm/min
Luz difusa <0,08 %T a 220 nm y 340 nm; <0,1 %T a 340 nm y 400 nm; <1,0 %T a 198 nm
Exactitud de la longitud de onda ± 1,0 nm
Intervalo de datos de longitud de onda 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 0,5 nm
Velocidad de rotación de longitud de onda 11.000 nm/min
Peso (imperial) 19 lb
Peso (métrico) 8,6 kg
Anchura (imperial) 11,8 pulg.
Anchura (métrico) 30 cm