Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de celdas Orion™ AquaMate™
Descripción
Utilice las torretas/carruseles de soporte para viales Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate con espectrofotómetros UV-Vis AquaMate 8000 y Vis AquaMate 7000. Seleccione entre carruseles de 1 posición, 3 posiciones y 6 posiciones con soportes para viales redondos de 13-24 mm, viales cuadrados de 10 mm, viales rectangulares de 20-50 mm o viales rectangulares de 100 mm.
- El espectrofotómetro UV-Vis AquaMate 8000 incluye los tres portaceldas. El espectrofotómetro Vis AquaMate 7000 incluye el portaceldas de 3 posiciones y los portaceldas adicionales se deben adquirir por separado.
- El portaceldas de AquaMate de 3 posiciones, n.º de cat. AQ003C, incluye un soporte ajustable para viales de 13 mm a 25 mm, un soporte para viales rectangulares de 20 o 50 mm y un soporte para viales cuadrados de 10 mm.
- El portaceldas de AquaMate de 6 posiciones, n.º de cat. AQ006C, es ideal para mediciones de varias muestras en viales cuadrados de 10 mm. Con una posición reservada para muestra vacía, el portaceldas de 6 posiciones permite el análisis automatizado de hasta cinco muestras.
- El portaceldas de AquaMate de 1 posiciones, n.º de cat. AQ001C, admite un único vial cuadrado de 10 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de celdas de 6 posiciones |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros AquaMate 8000 UV-Vis y AquaMate 7000 Vis |
| Admite | Viales cuadrados de 10 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.