Learn More
Thermo Scientific™ Cables de alimentación Orion™ AquaMate, cable de alimentación AquaMate, enchufe de Reino Unido de 240 V
Código de producto. p-4569694
Click to view available options
Tensión:
220 V
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15189182
Marca: Thermo Scientific™ AQ220V
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice los cables de alimentación Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate con espectrofotómetros AquaMate 8000 UV-Vis y AquaMate 7000 Vis
Use Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Power Cords with AquaMate 8000 UV-Vis and AquaMate 7000 Vis spectrophotometers. Select power cords with a US / Japan plug, Euro plug, UK / Singapore plug or China / Australia / New Zealand plug.
Los cables de alimentación AquaMate incluyen el cable de alimentación con enchufe japonés y estadounidense de 110 V AquaMate (n.º de cat. AQ110V) y el cable de alimentación con enchufe europeo de 220 V AquaMate (n.º de cat. AC220V). El cable de alimentación con enchufe para Reino Unido y Singapur de 240 V AquaMate (n.º de cat. AQ240V) y el cable de alimentación con enchufe para China, Australia, Nueva Zelanda AquaMate (n.º de cat. AQCHNV). Se adquiere por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos AquaMate
Tipo Cable de alimentación
Tensión 220 V
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.