Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Orion™ AquaMate Vis y UV-Vis
Descripción
Includes
Soporte de tubos de ensayo para viales y tubos de ensayo de 12 a 25 mm de diámetro exterior, soporte de células simples cuadrado de 10 mm, software AquaMate Water Analysis Methods, impresora conectable, cubierta antipolvo, fuente de alimentación externa, cable de alimentación para Norteamérica (NEMA 5-15), cable de alimentación para Europa (CEE 7/7), cable de alimentación para Reino Unido (BS 1362)
Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate UV-Vis incluyen más de 260 métodos preprogramados, y están diseñados para satisfacer las necesidades de los laboratorios de análisis de aguas y aguas residuales. Los espectrofotómetros AquaMate UV-Vis y Visible-only incorporan características y funciones avanzadas para una máxima flexibilidad de funcionamiento.
Métodos pre programados:
- Sus más de 260 métodos preprogramados ofrecen mediciones fáciles y prácticas usando las composiciones químicas OrionAQUAfast™, Merck™ o CHEMetrics™
- Los métodos preprogramados también se pueden adaptar para nuevas composiciones. Asimismo, los operadores pueden crear sus propios métodos personalizados y curvas de calibración.
- Los instrumentos permiten hacer ajustes en un punto de cualquier método pre programado para corregir las variaciones en las composiciones químicas de reacción de los lotes.
Versatilidad:
- Controlador de pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con guantes
- Se puede utilizar una amplia variedad de tamaños de viales, incluidos viales cuadrados de 10 mm, viales rectangulares de 20 y 50 mm, y un soporte de viales redondos ajustable que admite viales y tubos de ensayo de 12 a 25 mm de diámetro exterior.
Verification:
- Las pruebas de verificación del rendimiento garantizan la exactitud de la longitud de onda y funcionalidad de los instrumentos.
- Cada informe de verificación indica la hora, la fecha y el número de serie del instrumento de acuerdo con las BPL y las BPF.
- La prueba de exactitud de la longitud de onda es compatible con la lámpara interna y con los estándares externos de calibración.
- Se encuentran disponibles métodos integrados para luz dispersa, ruido y resolución para seguir validando el rendimiento del instrumento.
Compliance
CE/TUV
Garantía
1 años
Especificaciones
Especificaciones
| Planicidad de línea de base | ± 0,002 A |
| Certificaciones/conformidad | CE/TUV |
| Compartimentos | Accesible desde la parte superior, delantera o lateral Capaz de alojar celdas de hasta 100 mm Accesorios disponibles para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética |
| Conexiones | USB-A único Exportación de datos a la red o PC mediante USB, Ethernet o adaptador USB wifi, disponible Impresión a través de USB, Ethernet o adaptador USB wifi disponible |
| Fondo (métrico) | 35,5 cm |
| Tipo de detector | Dos fotodiodos de silicio |
| Pantalla | Pantalla táctil de 17,8 cm (7 pulg) en color de alta definición, fija, 800 x 1280 píxeles |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 35,5 x 38,5 x 19,5 cm |
| Ancho de banda espectral | 2 nm |
| Tipo | Espectrofotómetro UV-Vis |
| Mostrar más |