Learn More
Thermo Scientific™ Sonda y paletas del agitador automático Orion™
Descripción
Utilice la sonda de agitador Thermo Scientific™ Orion Star™ para agitar los estándares y las muestras y mejorar la precisión de la medición sin la dificultad de separar la placa y las barras de agitación. El producto está diseñado para su uso con medidores Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, medidores de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ serie A210 y medidores de sobremesa antiguos de la serie Orion Star™. El medidor proporciona alimentación y controla la sonda de agitador Orion Star™ con cinco velocidades de agitación optimizadas. La sonda encaja en el soporte de electrodo, lo que facilita la introducción y extracción de las muestras y simplifica el aclarado. Las paletas se pueden sustituir para ampliar la vida de las sondas de agitador Orion™ Star.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Toma del agitador |
| Diámetro (imperial) | 0,6 pulg redonda (paleta de agitación) |
| Descripción | Sonda de agitador Orion serie Star para medidores de sobremesa |
| Diámetro (métrico) | 1,5 cm redonda (paleta de agitación) |
| Tipo | Accesorios de medidores |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 21 × 2 × 2 cm |
| Incluye | Sonda de agitador Orion de la serie Star con paleta de agitación reemplazable |
| Peso (imperial) | 0,8 lb |
| Peso (métrico) | 0,3 kg |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores Orion Star y sistema Orion 960 TitratorPLUS |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.