Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adapters for Polarographic Dissolved Oxygen Probes
Help ensure proper and optimal probe performance with the Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adapters for Polarographic Dissolved Oxygen Probes.
177.93€ - 179.09€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sonda de oxígeno disuelto Orion (laboratorio o campo) |
---|---|
Tipo | Adaptador BOD |
Incluye | Embudo de agitación y manguito adaptador de electrodo |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11798236
|
Thermo Scientific™
080160 |
Adaptador BOD |
177.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11708246
|
Thermo Scientific™
080360 |
Para su uso con 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A, 083005 |
179.09€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Help ensure proper and optimal probe performance with Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adapters for Polarographic Dissolved Oxygen Probes. Adapters include stir funnel and electrode adapter sleeve for BOD bottle.
Warranty: Out of box.
Specifications
Sonda de oxígeno disuelto Orion (laboratorio o campo) | |
Adaptador BOD | |
Embudo de agitación y manguito adaptador de electrodo |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.