Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de cloruro Orion™, con conector BNC
Mida el cloruro libre en el intervalo de 1 x 10-5 M a 1 M con los electrodos de cloruro Thermo Scientific™ Orion™.
1010.03€ - 1396.95€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Los electrodos de cloruro se pueden utilizar en cualquier medidor ISE con una conexión BNC. Los electrodos también se pueden utilizar en medidores con una variedad de entradas cuando se utiliza un cable adaptador.
Tipo Electrodo de ion selectivo combinado
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
10171111
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9417BN
Semicelda de estado sólido BNC
1055.25€
cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10430063
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9417SC
Semicelda de estado sólido Tapón de rosca
1010.03€
cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10599511
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9617BNWP
Combinación de estado sólido ionplus Sure-Flow BNC resistente al agua
1396.95€
cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mida el cloruro libre en el intervalo de 1 x 10-5M a 1M con los electrodos de cloruro Thermo Scientific™ Orion™.
  • Estándares de calibración: 941706 (0,1M NaCl); 941707 (100 ppm Cl); 941708 (1000 ppm Cl)
  • ISA requerido: 940011 o 941709/CISA
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 18 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes.
Especificaciones
Especificaciones
Los electrodos de cloruro se pueden utilizar en cualquier medidor ISE con una conexión BNC. Los electrodos también se pueden utilizar en medidores con una variedad de entradas cuando se utiliza un cable adaptador.
Electrodo de ion selectivo combinado
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Electrodo de cloruro Orion™, con conector BNC