Learn More
Thermo Scientific™ Estándares de conductividad Orion™, soluciones y accesorios
Código de producto. 10075463
Click to view available options
Envase:
Frasco
Frascos
Sobre
Conductividad:
100μS/cm
111.9mS/cm
12,9 mS
12.9 mS/cm
1413 µS/cm
1413μS/cm
147μS/cm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
300 ml
475 ml
5 PCS
Código de producto. 10075463
Marca: Thermo Scientific™ O11005
Realice prácticamente cualquier análisis electroquímico con estos patrones y soluciones de conductividad. Todos los patrones de conductividad son trazables a los materiales de referencia de la norma NIST™.
Realice prácticamente cualquier análisis electroquímico con los estándares y soluciones de conductividad Thermo Scientific™ Orion™. Elija entre una selección completa de accesorios de conductividad que incluye estándares de conductividad y de TDS (sólidos disueltos totales). Todos los estándares de conductividad son trazables a los materiales de referencia del patrón NIST™.
Estándares de conductividad
  • Trazables a los materiales de referencia del patrón NIST.
  • Diseño específico para satisfacer todas las necesidades del usuario final, incluidos los estándares DIN y de conformidad de uso en laboratorios.
  • Las tablas de temperaturas de los estándares de conductividad están programadas en el software del medidor Thermo Scientific Orion para utilizarlas con la función de calibración automática.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Patrón de conductividad
Envase Frascos
Trazabilidad según el NIST
Conductividad 111.9mS/cm
Color Transparente
pH 10 to 12
Punto de ebullición 100°C
Solubilidad Soluble
Tipo de solución Solución patrón
Tipo Patrón de conductividad
Cantidad 5 x 60mL
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.