Learn More
Thermo Scientific™ Estándares de conductividad Orion™, soluciones y accesorios
Realice prácticamente cualquier análisis electroquímico con los estándares y soluciones de conductividad Thermo Scientific™ Orion™.
Marca:  Thermo Scientific™ 01100610
Detalles adicionales : Peso : 0.21420kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11797807
  • 53.03€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Realice prácticamente cualquier análisis electroquímico con los estándares y soluciones de conductividad Thermo Scientific™ Orion™. Elija entre una selección completa de accesorios de conductividad que incluye estándares de conductividad y de TDS (sólidos disueltos totales). Todos los estándares de conductividad son trazables a los materiales de referencia del patrón NIST™.
Estándares de conductividad
  • Trazables a los materiales de referencia del patrón NIST.
  • Diseño específico para satisfacer todas las necesidades del usuario final, incluidos los estándares DIN y de conformidad de uso en laboratorios.
  • Las tablas de temperaturas de los estándares de conductividad están programadas en el software del medidor Thermo Scientific Orion para utilizarlas con la función de calibración automática.
Especificaciones
Especificaciones
Patrón de conductividad
Sobre
Solución patrón
Medidor de pH Orion
100°C
Soluble
7230ppm NaCl cum
10 x 15 ml
Transparente
Patrón de conductividad
4.75 to 7.75
12.9mS/cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.