missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Estándares de conductividad Orion™, soluciones y accesorios

Código de producto. 16649282
Click to view available options
Envase:
Frasco
Frascos
Sobre
Conductividad:
100μS/cm
111.9mS/cm
12,9 mS
12.9 mS/cm
1413 µS/cm
1413μS/cm
147μS/cm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
300 ml
475 ml
5 PCS
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16649282

Marca: Thermo Scientific™ 011005

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Realice prácticamente cualquier análisis electroquímico con estos patrones y soluciones de conductividad. Todos los patrones de conductividad son trazables a los materiales de referencia de la norma NIST™.

Realice prácticamente cualquier análisis electroquímico con los estándares y soluciones de conductividad Thermo Scientific™ Orion™. Elija entre una selección completa de accesorios de conductividad que incluye estándares de conductividad y de TDS (sólidos disueltos totales). Todos los estándares de conductividad son trazables a los materiales de referencia del patrón NIST™.

Estándares de conductividad

  • Trazables a los materiales de referencia del patrón NIST.
  • Diseño específico para satisfacer todas las necesidades del usuario final, incluidos los estándares DIN y de conformidad de uso en laboratorios.
  • Las tablas de temperaturas de los estándares de conductividad están programadas en el software del medidor Thermo Scientific Orion para utilizarlas con la función de calibración automática.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción Patrón de conductividad
Envase Frascos
Trazabilidad según el NIST
Conductividad 111.9mS/cm
Color Transparente
pH 10 to 12
Punto de ebullición 100°C
Solubilidad Soluble
Tipo de solución Solución patrón
Tipo Patrón de conductividad
Cantidad 5 x 60mL
Mostrar más Mostrar menos

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado