Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Cyanide Combination Ion Selective Electrode
Mida los iones de cianuro en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, precisa y económica con estos electrodos de cianuro.
591.15€ - 1648.20€
Specifications
Junta | La junta de líquido de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Medidores de ISE |
Product Code | Brand | Tipos de conector | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tipos de conector | Price | Quantity & Availability | ||||||
10039150
|
Thermo Scientific™
9406BN |
BNC |
1648.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10232591
|
Thermo Scientific™
9406SC |
Screw Cap | N/A | N/A | N/A | |||||
10549131
|
Thermo Scientific™
9606BNWP |
BNC resistente al agua |
1422.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
Measure cyanide ions in aqueous solutions quickly, simply and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Cyanide Electrodes.
The ThermoFisher Orion Cyanide electrode complies with SM 4500-CN- F-1999 for Drinking water ; and SM 4500-CN- F-1999, ASTM D2036-09 (A)Wastewater measurements.
Features
- 9606BNWP is a combination electrode with a Sure-Flow™ junction. When conventional electrode junctions clog, the Sure-Flow junction can be opened and flushed clean simply by pressing the cap.
Solutions required
- ISA
- 951011 ISA for cyanide measurements, 475 mL bottle
- Electrode fill solution
- 900062 Optimum Results B electrode filling solution, 5 x 60 mL bottles
Items included with
- 900062 Optimum Results B electrode filling solution. 60mL 1 bottle
- 948201 Polishing strip. Qty 2
Warranty period
- 12 months from date of purchase
Specifications
La junta de líquido de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación | |
Medidores de ISE |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.