Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de OD para laboratorio o campo Orion™
Utilice esta sonda de oxígeno disuelto (OD), que incluye compensación automática de temperatura y prácticos tapones de membrana atornillados, en el laboratorio o in situ.
1241.18€ - 1296.45€
Especificaciones
Desviación | ∼ 0,1 %/día |
---|---|
Sobrepresión máx. | 6 bar |
Flujo de muestra mín. | 10 cm/s |
Consumo de oxígeno | 0,008 μg/h (mg/l)-1 a 20 °C |
Tiempo de respuesta | 90 % del valor final en 10 s |
Código de producto | Marca | Conexiones | Longitud del cable (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conexiones | Longitud del cable (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10245822
|
Thermo Scientific™
083005MD |
Mini-DIN de 9 pines | 4,9 ft |
1241.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10193082
|
Thermo Scientific™
083010MD |
Mini-DIN de 9 pines | 9,8 ft |
1296.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilice la sonda de OD Thermo Scientific™ Orion™ para su uso en laboratorio o in situ, ahí donde necesite durabilidad y exactitud para las mediciones de oxígeno disuelto. Este instrumento incluye compensación automática de temperatura y prácticos tapones de membrana atornillados.
Sonda de OD Orion 083005A: se utiliza con los medidores Orion 830A, 835A. Longitud de cable: 1,5 m, conexión DIN de 8 pines resistente al agua.
Sonda de OD Orion 083010A: se utiliza con el medidor Orion 862A. Longitud de cable: 3 m, conexión DIN de 8 pines resistente al agua.
Sonda de OD Orion 083005D: se utiliza con los medidores Orion 810Aplus y 850Aplus. Longitud de cable: 1,5 m, conexión DIN de 8 pines.
Sonda de OD Orion 083005MD: se utiliza con los medidores Orion de la serie Star™. Longitud de cable: 1,5 m, conector MiniDIN de 9 pines.
Sonda de OD Orion 083010MD: Longitud de cable: 3 m, conector MiniDIN de 9 pines.
Sonda de OD Orion 083025MD: Longitud de cable: 10 m, conector MiniDIN de 9 pines.
Sonda de OD Orion 083060MD: Longitud de cable: 20 m, conector MiniDIN de 9 pines.
Recomendada para:
Para laboratorio/campo
Especificaciones
∼ 0,1 %/día | |
10 cm/s | |
90 % del valor final en 10 s | |
Mini-DIN de 9 pines | |
De 0 °C a 50 °C |
6 bar | |
0,008 μg/h (mg/l)-1 a 20 °C | |
Doble, térmicamente separado | |
De -5 °C a +50 °C |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.