Learn More
Thermo Scientific™ Celdas de conductividad de 4 electrodos Orion™ DuraProbe™
Elimine prácticamente todos los errores de interferencia del campo periférico con las celdas de conductividad de 4 electrodos Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™.
Marca: Thermo Scientific™ 013610
Descripción
Elimine prácticamente todos los errores de interferencia del campo periférico con las avanzadas celdas de conductividad de 4 electrodos Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™. Diseñadas para ser duraderas y extremadamente precisas en una amplia diversidad de condiciones.
Características:- Cuerpo epóxico resistente
- Sensores de grafito
- Temperatura compensada
Las celdas de conductividad DuraProbe 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD, 013005A, 013010A y 013005D tienen una constante de celda de 0,475 cm-1; el intervalo de medición es de 1 μS/cm a 200 mS/cm.
Las celdas de conductividad DuraProbe 013605MD, 013610MD y 013610 tienen una constante de celda nominal de 0,55 cm-1; el intervalo de medición es de 10 μS/cm a 200 mS/cm
Compatible con:
011008: solución estándar de conductividad/TDS 100 μS/cm, frascos: 5 × 60 ml
01100910: solución estándar de conductividad 147 μS/cm, 10 sobres
011007: solución estándar de conductividad/TDS 1413 μS/cm, frascos: 5 × 60 ml
01100710: solución estándar de conductividad/TDS 1413 μS/cm, 10 sobres
011006: solución estándar de conductividad/TDS 12,9 mS/cm, frascos: 5 × 60 ml
01100610: solución estándar de conductividad/TDS 12,9 mS/cm, 10 sobres
011005: solución estándar de conductividad 111 mS/cm, frascos: 5 × 60 ml
01100510: solución estándar de conductividad 111 mS/cm, 10 sobres
990106: solución estándar de conductividad 0,1 M KCl, botella de 475 ml
1010001: kit de resistencia de calibración de la conductividad para medidores de conductividad Orion de la serie Star, conexión Mini-DIN de 8 pines
011220: kit de resistencia de calibración de la conductividad para los medidores 105A+, 115A+, 125A+, 145A+ y 150A+, conexión DIN de 8 pines
011221: kit de resistencia de calibración de la conductividad para los medidores 130A, 131S, 135A, 136S, 162A, 550A y 555A, conexión DIN de 8 pines resistente al agua
011001: solución acondicionadora para celdas de conductividad 011050, 011050A y 011050MD
0105PK: kit platinizante, incluye fijación y soluciones
010010: solución de platinización y recipiente
013045: protector de celda de acero inoxidable (para 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD, 013005A, 013010A, 0133030A, 013060A, 013005D, 013010D)
080045: protector de celda de acero inoxidable y plástico (para 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD, 013005A, 013010A, 0133030A, 013060A, 013005D, 013010D)
081045: protector de celda de plástico (para 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A, 0133030A, 013060A, 013005D, 013010D)
1010900: adaptador, celda de conductividad MiniDIN de 8 pines para medidor de conductividad DIN de 8 pines resistente al agua para los medidores 130A, 131S, 135A, 136S, 162A, 550A y 555A
1010901: adaptador, celda de conductividad MiniDIN de 8 pines para medidor de conductividad DIN de 8 pines para los medidores de la serie A+
Recomendada para:
Diseñadas para uso en campo o laboratorio
Especificaciones
0,55 cm-1 | |
Medidores Orion 555A, 550A, 162A, 136S, 135A, 131S, 130A | |
Células de conductividad | |
0,59 in | |
10 ft | |
Cuerpo de epoxi | |
35 mm | |
ATC |
DIN de 8 pines resistente al agua | |
Celda de grafito de 4 electrodos | |
Celdas de Conductividad de 4 electrodos | |
15 mm | |
3 m | |
De 10 μS/cm a 200 mS/cm | |
Se almacena en agua destilada o desionizada entre mediciones; para conservar hasta el día siguiente o durante un intervalo de tiempo prolongado, debe enjuagarse y almacenarse en un lugar seco |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.