Learn More
Thermo Scientific™ Solución electrolítica Orion™ para sondas polarográficas de oxígeno disuelto
Mantenga las sondas de OD en óptimas condiciones de trabajo con la solución electrolítica Thermo Scientific™ Orion™ para sondas polarográficas de oxígeno disuelto.
Marca:  Thermo Scientific™ 080514
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
Código de producto. 10037312
  • 19.18€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mantenga las sondas de OD en óptimas condiciones de trabajo con la solución electrolítica Thermo Scientific™ Orion™ para sondas polarográficas de oxígeno disuelto, disponible en un cómodo frasco de 60 ml.
Especificaciones
Especificaciones
60 mL
Sonda polarográfica de oxígeno disuelto
Frasco de 60 ml
Solución electrolítica polarográfica
Solución de electrolitos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.