Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de fluoruro Orion™
Código de producto. p-4529789
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC resistente al agua
Se requiere un adaptador BNC con este producto como compra única. N.º de referencia: 13-641-890
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10769161
Marca: Thermo Scientific™ 9409BN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida los iones libres de fluoruro en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, exacta y económica con estos electrodos de fluoruro.
Mida los iones libres de fluoruro en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, exacta y económica con los electrodos de fluoruro Thermo Scientific™ Orion™. La junta Thermo Scientific™ Sure-Flow™ permite una limpieza sencilla y es fácil de usar en muestras difíciles. El electrodo de semicelda requiere un electrodo de referencia independiente. Recomendamos que se utilice el electrodo de referencia 900100 con los electrodos de semicelda 9409BN y 9409SC.
La medición de fluoruro en agua potable usando un electrodo de ion selectivo es un método aprobado por la ASTM: Este electrodo no precisa de un electrodo de referencia independiente ASTM D 1179 A, de forma que resulta idóneo para su uso con pequeños volúmenes de muestras.
  • La junta Sure-Flow de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación.
  • Cuando las juntas de electrodo convencionales se obstruyen, la junta Sure-Flow puede abrirse y desatascarse con solo presionar el tapón.
  • El electrodo de semicelda de fluoruro empleado junto con el electrodo de referencia de junta simple Orion 900100 ofrece las ventajas derivadas del diseño de junta Sure-Flow:
    • Número de catálogo de estándares de calibración: 940906 — 0,1 M NaF; 940907 — 100 ppm F-; 040906 — 1 ppm F- con TISAB II; 040907 — 2 ppm F- con TISAB II; 940908 — 10 ppm F- con TISAB II
    • Número de catálogo de ISA requerido: 940909 — TISAB II; 940911 — TISAB III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Se requiere un adaptador BNC con este producto como compra única. N.º de referencia: 13-641-890
Descripción Semicelda de estado sólido
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,51 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 13mm
Tipo de solución de llenado 900061 (9609BNWP y 960900); 900001 con electrodo de referencia de junta simple 900100 (9409BN, 9409SC y 940900)
Longitud (imperial) 4,33 in
Longitud del cable (imperial) 39 in
Longitud (métrico) 110mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Material Epoxi
Temperatura de funcionamiento (imperial) Continuo: De 32 °F a 176 °F; Intermitente: De 32° a + 212°F
Para utilizar con (equipo) Medidores de ISE
Temperatura de funcionamiento (métrico) Continuo: De 0 °C a 80 °C; Intermitente: De 0 a 100 °C
Intervalo de medición 1 x 10-6 M to saturated 0.02 ppm to saturated
Parámetro Single Cell Ion Selective Electrode
Refillable Yes
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.