Learn More
Thermo Scientific™ Membrana para ISE de detección de gas Orion™, para electrodo de amoníaco de alto rendimiento
Elija entre membranas sueltas o premontadas para facilitar el uso con las membranas para ISE de detección de gas Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 951214
Detalles adicionales : Peso : 25.00000kg
Descripción
Elija entre membranas sueltas o preensambladas para facilitar su uso con las membranas ISE Thermo Scientific™ Orion™ para detección de gases.
Las membranas frescas proporcionan un rendimiento óptimo con electrodos selectivos de iones con detección de gases. Los electrodos de amoníaco requieren membranas diferentes si se utiliza un electrodo estándar o un electrodo de amoníaco de alto rendimiento.
Especificaciones
Membrana para ISE de detección de gas | |
Electrodos de amoníaco de alto rendimiento 9512HPBNWP y 9512HP | |
Membrana para ISE de detección de gas |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.