Learn More
Thermo Scientific™ Tiras de pulido para electrodos de ión selectivo de estado sólido Orion™, paquete de 24
Use Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrode Accessories for solid state and plastic membrane ion selective electrodes.
Marca: Thermo Scientific™ 9300BNWP
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Use Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrode Accessories for solid state and plastic membrane ion selective electrodes.
Los mangos de los electrodos se utilizan con una combinación de membrana plástica o electrodos de media celda. Las tiras de pulido ayudan a restaurar el rendimiento de los electrodos selectivos de iones de estado sólido, de media celda o de combinación.Especificaciones
Mango para electrodos de membrana de plástico de media celda ISE con BNC conector resistente al agua | |
Electrodo de selección de iones | |
Accesorios para electrodos selectivos de iones |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.