Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de calibración Orion™ ISE
Código de producto. 11737677
Click to view available options
Concentración:
0,1 M
0.1M
1 o 10 ppm
1 ppm
10 ppm
100 ppm
1000 ppm
1000ppm
100ppm
10ppm
1m
2 ppm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
475 ML
475 ml
cada uno
Código de producto. 11737677
Marca: Thermo Scientific™ 950207
Tome mediciones de ISE reproducibles con los estándares de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Tome mediciones de ISE reproducibles con los patrones de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Todos los estándares se suministran en frascos de 1 pinta (475 ml), si no se india lo contrario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Carbon Dioxide Standard
Envase Frasco
Certificado de análisis Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 0.01000 M +/- 0.00005 M Sodium Bicarbonate
Trazabilidad según el NIST Yes
Línea de productos Carbon Dioxide Ion Selective Electrodes Including 9502BNWP
Forma física Líquido
Concentración 1000ppm
Color Incolora
Para utilizar con (equipo) Electrodos de ion selectivo (dióxido de carbono)
Tipo de solución Patrón de calibración de electrodos selectivos de iones
Tipo Patrón de calibración de electrodos selectivos de iones
Cantidad 475 ml
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.