Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de calibración Orion™ ISE
Descripción
Tome mediciones de ISE reproducibles con los patrones de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Todos los estándares se suministran en frascos de 1 pinta (475 ml), si no se india lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estándar de cloruro |
| Envase | Frasco |
| Certificado de análisis | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 100.0 ppm +/- 0.5 ppm Sodium Chloride as Chloride |
| Trazabilidad según el NIST | Yes |
| Línea de productos | Chloride Ion Selective Electrodes Including 9617BNWP, 9417BN, 9417SC |
| Concentración | 100 ppm |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodos de ión selectivo de cloruro |
| Tipo de solución | Patrón de calibración de electrodos selectivos de iones |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.