Learn More
Thermo Scientific™ Reguladores de fuerza iónica (ISA) y reactivos especiales para ISE Orion™
Código de producto. 11767807
Click to view available options
Tipo:
Reactivos para electrodos de ion selectivo
Para utilizar con (equipo):
Electrodo de selección de iones
Electrodo de selección de iones, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Electrodo de selección de iones, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Cantidad:
475 mL
5 x 50 mL
3,8 l (1 galón)
4 x 475 mL
2 x 1 l
4 × 3,8 l (4 × 1 galón)
Tamaño de la unidad:
3.80 litro
475 ML
475 ml
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 5
Código de producto. 11767807
Marca: Thermo Scientific™ 977010
Tome mediciones de ISE más exactas y reproducibles con los reguladores de fuerza iónica (ISA) y reactivos especiales para ISE Thermo Scientific™ Orion™.
Tome mediciones de ISE más precisas y reproducibles con los reguladores de fuerza iónica (ISA) y reactivos especiales para ISE Thermo Scientific™ Orion™. Los reguladores de fuerza iónica se utilizan en análisis con electrodos de ión selectivo y los reactivos especiales se utilizan con algunos electrodos de ión selectivo.
Se agrega regulador de fuerza iónica a todas las muestras y patrones para crear una fuerza iónica de fondo uniforme que proporcione mediciones más reproducibles. El ISA regulador de pH para amoníaco (951211) y el ISA regulador de pH para bajos niveles de amoníaco (951210) incluyen un tinte de color azul indicador del pH para la verificación inmediata del pH correcto en patrones y muestras de amoníaco sin que sea necesario realizar ninguna medición del pH. El ISA regulador de pH para amoníaco (951211) evita el acomplejamiento del amoníaco e impide la formación de hidróxidos de metal, con lo que se puede determinar el amoníaco total de la muestra y obtener unos resultados más exactos. El ISA regulador de pH para bajos niveles de amoníaco (951210) es perfecto para muestras de amoníaco con una concentración de 10 ppm e inferior que no contienen interferencias metálicas.
Todos los reguladores de fuerza iónica y los reactivos especiales se suministran en frascos de 475 ml (1 pinta), a excepción de:
  • Los modelos con n.º cat. 941709, suministrado en dos frascos de 1 l (2 x 1 cuarto de galón)
  • Los modelos con n.º cat. 941609, suministrado en cuatro frascos de 475 ml (4 x 1 pinta)
  • Los modelos con n.º cat. 940909, suministrado en un frasco de 3,7 l (1 gal)
  • Los modelos con n.º cat. 940999, suministrado en cuatro frascos de 3,7 l (4 x 1 gal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reactivo de yoduro para electrodos de cloro residual
Para utilizar con (equipo) Electrodo de selección de iones
Tipo Reactivos para electrodos de ion selectivo
Para utilizar con (aplicación) Reguladores de fuerza iónica que se utilizan en análisis con electrodos de ión selectivo y reactivos especiales que se utilizan con algunos electrodos de ión selectivo
Cantidad 5 x 50 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodide Reagent for Residual Chlorine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium iodide, sodium hydroxide
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.