Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 Bench pH Meters
Orion Lab Star PH111 benchtop pH meters measure pH or ORP with mV and temperature, feature a large backlit display for easy viewability, and offer small footprint to save bench space. The Orion Lab Star pH meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing and data recording.
854.25€ - 1663.28€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor |
---|---|
Exactitud (temperatura) | ±0,3 °C/±0,5 °F |
Detalles de gestión de datos | Transferencia de todos los puntos de datos o de puntos de datos individuales a la impresora u ordenador |
Salidas | Ordenador o impresora (STARA-106) |
Measurement Modes | pH con mV y temperatura o ORP con mV y temperatura, ORP with mV and Temperature |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17731849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1110 |
Medidor de pH/mV Orion Lab Star PH111 con soporte | Medidor con soporte de electrodos, cable de PC, adaptador de alimentación universal |
854.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17741849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1115 |
Kit estándar de medidor de sobremesa de pH/mV Orion Lab Star PH111 | Electrodo de pH/ATC con cuerpo de epoxi recargable 9157BNMD, 4/7/10 tampón de pH 916099 buffer, kit de solución de almacenamiento y limpieza de 60 ml, medidor con portaelectrodos, cable para PC, adaptador de corriente universal |
1663.28€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17751849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1116 |
Kit biológico de medidor de sobremesa de pH/mV Orion Lab Star PH111 fácil de limpiar | Electrodo de pH de cuerpo epoxi recargable de doble unión GD9156BNWP, sonda de temperatura ATC de acero inoxidable 927007MD, 4/7/10 tampón de pH 916099, kit de solución de almacenamiento y limpieza de 60 ml, medidor con portaelectrodos, cable para PC, adaptador de corriente universal |
1401.98€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17761849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1117 |
Kit biológico de medidor de sobremesa de pH/mV Orion Lab Star PH111 de bajo mantenimiento | Electrodo de pH de cuerpo epoxi relleno de gel de doble unión GD9106BNWP, sonda de temperatura ATC de acero inoxidable 927007MD, 4/7/10 tampón de pH 916099, kit de solución de almacenamiento y limpieza de 60 ml, medidor con portaelectrodos, cable para PC, adaptador de corriente universal | N/A | ||||||
17771849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1118 |
Kit de muestras difíciles de medidor de sobremesa de pH/mV Orion Lab Star PH111 | Electrodo de pH de cuerpo epoxi recargable 9165 BNWP Sure-Flow, sonda de temperatura ATC de acero inoxidable 927007MD, 4/7/10 tampón de pH 916099, kit de solución de almacenamiento y limpieza de 60 ml, medidor con portaelectrodos, cable para PC, adaptador de corriente universal |
1361.78€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Discover the award-winning Orion Lab Star PH111 pH/mV bench meter. Measure pH or ORP simultaneously with mV and temperature. Featuring a large, backlit display for easy viewability and small footprint to save bench space, this pH meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing. Use the onscreen stabilizing and ready indicators to help identify when pH meter and ORP meter readings are complete. View active pH, ORP and temperature calibration logs with date and time stamp, record key measurements using the 500-point data log with date and time stamp, and output all logs to a printer or computer.
Orion Lab Star PH111 pH Meter Features
- Budget-friendly pH meter for simplified pH and ORP testing
- Display shows pH, mV and temperature simultaneously for accurate data recording
- Measure -2.000 to 18.000 pH, -2000.0 to +2000.0 mV and -5.0 to 105.0 °C or 23.0 to 221.0 °F to ensure comprehensive measurement capabilities
- Perform one to five point pH calibrations, one point ORP calibrations and one point temperature adjustment calibrations for proficient SOP compliance
- Large 5 inch backlit display makes viewing and recording measurements easy
- Small meter footprint saves valuable bench space in your lab
- Onscreen stabilizing and ready indicators help identify when readings are complete
- pH electrode condition icon helps ensure reliable electrode performance
- Date and time data stamped data and calibration logs support GLP compliance
- View active pH, ORP and temperature calibration logs with date and time stamp to ensure accurate, reproducible measurements
- Use 500-point data log with date and time stamp to record key measurements
- Output data and calibration logs to a printer or computer for long-term data storage
Meter and Meter Kits
- LSTAR1110 is the pH meter and stand option, which allows you to purchase your pH electrode separately
- LSTAR1115 is the standard pH meter kit option, for common pH samples such as drinking water, tap water, buffers (non-TRIS) and general purpose student use
- LSTAR1116 is the easy-to-clean bio pH meter kit option, for pH samples containing TRIS buffers, proteins, sulfides, halides or other components that can interfere with silver-chloride; included refillable pH electrode is easy-to-clean and restore
- LSTAR1117 is the low-maintenance bio pH meter kit option, for pH samples containing TRIS buffers, proteins, sulfides, halides or other components that can interfere with silver-chloride; included gel-filled pH electrode is low-maintenance and easy to operate
- LSTAR1118 is the difficult sample pH meter kit option, for pH samples that are thick, viscous or semi-solid including foods, beverages, wastewaters, emulsions, soils, slurries, suspended solids or sludges
Especificaciones
±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor | |
Transferencia de todos los puntos de datos o de puntos de datos individuales a la impresora u ordenador | |
pH con mV y temperatura o ORP con mV y temperatura, ORP with mV and Temperature | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
±2000,0 | |
0,1 mV | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
Sí | |
500 con sello de fecha y hora | |
Alarma de recordatorio de calibración | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Fuente de alimentación universal de 100-240 V 50-60 Hz con conexión de medidor de giro y bloqueo y enchufes de pared intercambiables para tomacorrientes de EE. UU./Japón, Europa, Reino Unido/Singapur, Australia/Nueva Zelanda y China | |
1,54 lb |
±0,3 °C/±0,5 °F | |
Ordenador o impresora (STARA-106) | |
pH, ORP y temperatura | |
1 a 5 puntos | |
±2000,0 mV con desviación de ±250 mV | |
1 (ORP) | |
23,0° hasta 221,0°F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
LCD, 12,7 cm (5 pulg) retroiluminada | |
No volátil | |
Automático con modos de lectura automática y temporizada, manual con modo de lectura continuo | |
BNC para pH o ORP, MiniDIN de 8 pines para ATC | |
IP54 | |
700 gramos | |
Garantía del medidor de 3 años |