Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Membrane Caps for Polarographic Dissolved Oxygen Probe
Reduce probe servicing time and eliminate assembly problems using the Thermo Scientific™ Orion™ Membrane Caps for Polarographic Dissolved Oxygen Probe.
63.20€ - 134.03€
Especificaciones
Tipo | Accesorios para sondas de oxígeno disuelto |
---|---|
Tipo de sonda | DO polarográfico |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10654603
|
Thermo Scientific™
080515 |
Sondas de OD ORION 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A y 081010F | 1 tapón |
63.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11767757
|
Thermo Scientific™
081003 |
Sondas de OD ORION 080510MD, 081010MD y 081010 | Tres tapas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Reduce probe servicing time and eliminate assembly problems using Thermo Scientific™ Orion™ Membrane Caps for Polarographic Dissolved Oxygen Probe. Convenient screw-on membrane caps help ensure optimal probe performance.
Warranty: Out of boxEspecificaciones
Accesorios para sondas de oxígeno disuelto | |
DO polarográfico |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.