Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de nitrato Orion™
Mida el nitrato en soluciones acuosas de forma sencilla, precisa y económica con estos electrodos de nitrato Thermo Scientific™ Orion™.
227.13€ - 1678.35€
Especificaciones
Desviación | potenciales sin desviación |
---|---|
Junta | La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow™ garantiza la estabilidad |
Para utilizar con (equipo) | Medidores de ISE |
Tipo | Electrodo de ion selectivo combinado |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10304481
|
Thermo Scientific™
930701 |
Módulo de repuesto para electrodo de semicelda de nitrato 9307BNWP; 3/paquete |
592.95€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10709361
|
Thermo Scientific™
930702 |
Módulo de repuesto para electrodo de semicelda de nitrato 9307BNWP; 1/paquete |
227.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10049140
|
Thermo Scientific™
9307BNWP |
Electrodo de semicelda de nitrato con conector BNC resistente al agua |
1412.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10374571
|
Thermo Scientific™
970701 |
Módulo de repuesto para electrodo combinado de nitrato Sure-Flow 9707BNWP; 1/paquete |
425.12€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10597401
|
Thermo Scientific™
9707BNWP |
Electrodo combinado de nitrato con conector BNC resistente al agua |
1678.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Measure nitrate in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Electrodes.
- Número de catálogo de estándares de calibración: 920706 - 0.1M NaNO3; 920707 - 1000ppm N; 930707 - 100ppm N
- Número de catálogo de ISA requerido: 930711 o 930710/nitrato ISS
Especificaciones
potenciales sin desviación | |
La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow™ garantiza la estabilidad | |
Medidores de ISE | |
Electrodo de ion selectivo combinado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.