Learn More
Thermo Scientific™ Patrones ORP Orion para electrodos redox/ORP
Código de producto. p-4521270
Click to view available options
Cantidad:
475 ml
5 x 60mL
Tamaño de la unidad:
475 ml
5 PCS
Código de producto. 11757807
Marca: Thermo Scientific™ 967961
Mida el ORP de forma sencilla y precisa con estos estándares, estables hasta un año (sin abrir).
Los patrones ORP Thermo Scientific™ Orion para electrodos redox/ORP son estables y exactos.
Método sencillo para medir el ORP de forma exacta.
Los estándares OPR Orion están diseñados para ser utilizados con electrodos ORP/ATC Triode™ rellenos de gel (9179BNMD y 9179BN); electrodos ORP/ATC Triode recargables (9180BNMD y 9180BN); electrodos ORP con cuerpo de vidrio, (9778BNWP y 9778SC); y electrodos ORP Sure-Flow™ (9678BNWP y 967800).
  • Incluido en el nuevo método ASTM ORP
  • Utilizado como patrón de mV relativo para calibrar el desplazamiento de la muestra.
  • +220 mV frente a Ag/AgCl con 4 M KCl saturado con solución de llenado de AgCl (n.º ref. 900011), +420 mV frente al electrodo de hidrógeno estándar (EH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción ORP estándar
Envase Frasco
Para utilizar con (equipo) Electrodos con relleno de gel ORP/ATC Triode™ (9179BNMD y 9179BN), electrodos ORP/ATC Triode rellenables (9180BNMD y 9180BN), electrodos ORP con cuerpo de vidrio, (9778BNWP y 9778SC), electrodos ORP Sure-Flow™, (9678BNWP y 967800)
Tipo Patrones ORP Orion para electrodos redox/ORP
Cantidad 5 x 60mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ORP Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide,boric acid
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.