Learn More
Thermo Scientific™ Soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Orion™
Código de producto. p-4521256
Click to view available options
Tipo de solución de llenado:
A, B, C, D
Aclare
Limpieza
Limpieza general (C)
Cantidad:
10 paq
30 mL
60 mL
Consulte los componentes individuales
Pack de 25
Tamaño de la unidad:
10 PCS
60 ml
paquete de 25
paquete de 4
Código de producto. 11722737
Marca: Thermo Scientific™ 510015
Restablezca el funcionamiento adecuado del electrodo y prolongue su vida mediante las soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™.
Restablezca el funcionamiento adecuado del electrodo y prolongue su vida con las soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ en frascos listos para su uso.
Soluciones de limpieza:
  • Las soluciones se identifican con las letras A, B, C y D, cada una de las cuales designa una formulación exclusiva.
  • La solución de limpieza A elimina sustancias contaminantes proteínicas, la solución de limpieza B elimina sustancias contaminantes bacterianas, la solución de limpieza C realiza una limpieza general y la solución de limpieza D elimina sustancias contaminantes grasas y oleosas.
  • Los frascos incluyen un vaso de precipitados pequeño para contener la solución y una pipeta de plástico para eliminar la solución de llenado antigua del electrodo.
Incluye:
  • Un frasco de cada una de las soluciones de limpieza A, B, C y D
  • Un vaso de precipitados
  • Una pipeta
Soluciones de almacenamiento:
  • La solución de almacenamiento asegura el funcionamiento correcto del electrodo de pH después de un tiempo prolongado de almacenamiento, de un día a otro y entre muestras.
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema:
Número de pieza antiguo: 900021
Número de pieza nuevo: 900021-WA
Número de pieza antiguo: 900022
Número de pieza nuevo: 900022-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Frasco de 60 ml de solución limpiadora de manchas No Cal
Para utilizar con (equipo) Electrodo de pH
Tipo Solución de limpieza de electrodos de pH
Tipo de solución de llenado Limpieza
Para utilizar con (aplicación) Soluciones que restablecen el rendimiento correcto de los electrodos y prolongan su vida útil
Envase Frasco
Cantidad 60 mL
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.