Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de oxígeno disuelto Orion™ RDO™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Mida los niveles de oxígeno disuelto sin dificultades para sustituir la membrana mediante la sonda de oxígeno disuelto Thermo Scientific™ Orion™ RD™. Esta sonda RDO™ (Rugged Dissolved Oxygen, oxígeno disuelto resistente) utiliza la tecnología de OD óptica para realizar mediciones sin problemas.
- Emplea la última tecnología luminófora para medir el OD.
- Mantenimiento anual con una sencilla sustitución de tapón.
- Longitudes del cable sensor de 3, 6, 10, 15, o 30 m (10, 20, 30, 50 o 100 pies).
- Clasificación IP68, resistente al agua.
Incluye:
Sonda RDO™, tapón óptico, protector de sensor de acero inoxidable y manguito de calibración
Requiere:
Medidor Orion Star con entrada RDO™
Compatible con:
087001, Tapa óptica de repuesto
087002, Protector de sonda RDO™ de acero inoxidable de repuesto
087003, Manguito de calibración de repuesto para sondas de campo RDO™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Longitud de cable: 6 m |
| Longitud del cable (imperial) | 20 ft |
| Longitud del cable (métrico) | 6 m |
| Tipos de sensores | Sensor de oxígeno disuelto óptico RDO |
| Oxígeno disuelto (intervalo de saturación) | 0,0 al 200 % |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor Orion Star con entrada RDO. |
| Tipo | Sonda de OD |
| Tipo de sonda | Oxígeno disuelto óptico RDO |
| Dissolved Oxygen (Concentration Range) | De 0,00 a 20,0 mg/l |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.