Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de oxígeno disuelto Orion™ RDO™
Código de producto. 11782607 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
15 m
3 m
30 m
6 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11782607
Marca: Thermo Scientific™ 087050MD
Mida los niveles de oxígeno disuelto sin dificultades para sustituir la membrana mediante esta sonda de oxígeno disuelto RDO™.
Mida los niveles de oxígeno disuelto sin dificultades para sustituir la membrana mediante la sonda de oxígeno disuelto Thermo Scientific™ Orion™ RD™. Esta sonda RDO™ (Rugged Dissolved Oxygen, oxígeno disuelto resistente) utiliza la tecnología de OD óptica para realizar mediciones sin problemas.
Características:
  • Emplea la última tecnología luminófora para medir el OD.
  • Mantenimiento anual con una sencilla sustitución de tapón.
  • Longitudes del cable sensor de 3, 6, 10, 15, o 30 m (10, 20, 30, 50 o 100 pies).
  • Clasificación IP68, resistente al agua.
Incluye:
Sonda RDO™, tapón óptico, protector de sensor de acero inoxidable y manguito de calibración
Requiere:
Medidor Orion Star con entrada RDO™
Compatible con:
087001, Tapa óptica de repuesto
087002, Protector de sonda RDO™ de acero inoxidable de repuesto
087003, Manguito de calibración de repuesto para sondas de campo RDO™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Longitud de cable: 15 m
Longitud del cable (imperial) 50 ft
Longitud del cable (métrico) 15 m
Tipos de sensores Sensor de oxígeno disuelto óptico RDO
Oxígeno disuelto (intervalo de saturación) 0,0 al 200 %
Para utilizar con (equipo) Medidor Orion Star con entrada RDO.
Tipo Sonda de OD
Tipo de sonda Oxígeno disuelto óptico RDO
Dissolved Oxygen (Concentration Range) De 0,00 a 20,0 mg/l
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.