Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y kits de resistencias Orion™
Utilice el kit de resistencia de la conductividad Thermo Scientific™ Orion™ para verificar el rendimiento de los medidores de conductividad Versa Star y Star A con conectores MiniDIN de 8 pines.
761.00€ - 1764.72€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11732637
|
Thermo Scientific™
1010001 |
Kit de resistencia para calibración de conductividad con conexión MiniDIN de 8 pines |
1764.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11708216
|
Thermo Scientific™
013017 |
Celda de flujo para vidrio de repuesto |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Utilice el kit de calibración de resistencia de la conductividad para verificar el rendimiento de los medidores de conductividad Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, los medidores de conductividad Thermo Scientific™ Orion™ Star serie A y los antiguos medidores de conductividad Orion™ Star. Cada kit de calibración de la conductividad incluye seis resistencias que simulan los valores de conductancia nominal entre 1 µS y 100 mS y tiene conectores MiniDIN de 8 pines.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.