Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH con unión Sure-flow Orion™ ROSS™ Sure-Flow™, conector BNC
Código de producto. 10101121
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
WPBNC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipos de conector unitSize
10101121 WPBNC 1 PCS
1 options
Código de producto. 10101121
Marca: Thermo Scientific™ 8172BNWP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida muestras genéricas de pH y muestras viscosas o coloidales con el electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8172BNWP ROSS™ Sure-Flow™.
Mida muestras genéricas de pH y muestras viscosas o coloidales con el electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8172BNWP ROSS™ Sure-Flow™ con junta de manguito con diseño de cierre por gravedad.
El electrodo de pH de uso general ofrece un rendimiento superior para muestras sucias y difíciles como suelos, lodos, coloides, materiales viscosos y sustancias orgánicas. La unión se limpia fácilmente entre mediciones; si se presiona la tapa, la solución de llenado fluye a través de la unión y se elimina cualquier contaminación que pueda interferir con la medición.
  • Material: Cuerpo de vidrio
  • Intervalo de pH: De 0 a 14
  • Escala de temperatura: de 0° a 100 °C
  • Referencia interna: ROSS
  • Junta: Sure-Flow
  • Dimensiones: 120 × mm
  • Precisión en pH: 0,01
  • Solución de llenado: 3 M de KCl, Orion N.º de cat. 810007
  • Diámetro del tapón: 16 mm
Incluye:
  • Protección de bulbo desmontable, dos frascos de solución de llenado de electrodos Orion ROSS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo de pH Orion ROSS Sure-Flow
Tipos de conector WPBNC
Junta Sure-Flow
Material Cuerpo de vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo de pH combinado, cuerpo de vidrio, conector BNC resistente al agua
Tipo de solución de llenado 3 M KCl (810007)
Para utilizar con (aplicación) Productos farmacéuticos y biológicos – tampón TRIS, proteínas, enzimas; Emulsiones – alimentos, cosméticos, aceites; Emulsiones – productos del petróleo, pintura; Uso general – la mayoría de tipos de muestras; Gran fuerza iónica – ácidos, bases, salmueras, pH >12 o pH <2; Gran fuerza iónica –
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH estándar, conector BNC
Incluye Protección de bulbo desmontable, 2 frascos de solución de llenado de electrodos Orion ROSS de 60 ml
Referencia interna ROSS
Precisión 0.01
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Diámetro del tapón (métrico) 16 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.