Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos combinados de pH/ATC de vidrio Orion™ ROSS Ultra™ Triode™
Descripción
Combine una respuesta rápida a la temperatura con estabilidad y precisión cuando utilice estos electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™. Combinan la precisión y la velocidad de respuesta de la línea ROSS Ultra con la medición de temperatura integrada. Ya no es necesario esperar a que las lecturas de pH se estabilicen al medir muestras de diferentes temperaturas. Los electrodos Orion ROSS no contienen plata ni cloruro de plata y su diseño de doble junta protege la muestra de la contaminación y permite la compatibilidad de los electrodos con los tampones de TRIS.
Medición del pH y la temperatura con un solo electrodo
Complete las mediciones de pH con mayor rapidez. Los electrodos de pH ROSS Ultra Triode ofrecen más flexibilidad, exactitud y precisión para satisfacer sus necesidades de medición del pH. Con sensores de temperatura integrados, estos electrodos son una solución práctica para las mediciones sistemáticas de muestras. Compatible con medidores Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A y Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™.
Mercados objetivo:
- Sector farmacéutico
- Elaboración de alimentos
- Sectores académico y gubernamental
- Medioambiente
Aplicaciones:
- Control de calidad
- Investigación
- Uso general
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrodos combinados de pH/ATC de vidrio Orion ROSS Ultra Triode con conectores BNC y MiniDIN de 8 pines, y cable de 1 metro |
| Tipos de conector | BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN |
| Junta | Cerámica |
| Material | Cuerpo de vidrio resistente a los productos químicos |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH/ATC |
| Tipo de solución de llenado | Solución de relleno de KCl 3 M para electrodos ROSS (n.º 810007) |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores Orion Versa Star, Star A y Dual Star |
| Referencia interna | ROSS |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.