Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos combinados de pH/ATC de vidrio Orion™ ROSS Ultra™ Triode™
Código de producto. p-6227000
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipos de conector unitSize
12493617 BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN 1 PCS
1 options
Código de producto. 12493617
Marca: Thermo Scientific™ 8302BNUMD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine una rápida respuesta a la temperatura con precisión y estabilidad al utilizar los electrodos combinados de pH/ATC de vidrio Orion ROSS Ultra Triode.
Combine una respuesta rápida a la temperatura con estabilidad y precisión cuando utilice estos electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™. Combinan la precisión y la velocidad de respuesta de la línea ROSS Ultra con la medición de temperatura integrada. Ya no es necesario esperar a que las lecturas de pH se estabilicen al medir muestras de diferentes temperaturas. Los electrodos Orion ROSS no contienen plata ni cloruro de plata y su diseño de doble junta protege la muestra de la contaminación y permite la compatibilidad de los electrodos con los tampones de TRIS.
Medición del pH y la temperatura con un solo electrodo
Complete las mediciones de pH con mayor rapidez. Los electrodos de pH ROSS Ultra Triode ofrecen más flexibilidad, exactitud y precisión para satisfacer sus necesidades de medición del pH. Con sensores de temperatura integrados, estos electrodos son una solución práctica para las mediciones sistemáticas de muestras. Compatible con medidores Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A y Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™.
Mercados objetivo:
  • Sector farmacéutico
  • Elaboración de alimentos
  • Sectores académico y gubernamental
  • Medioambiente
Aplicaciones:
  • Control de calidad
  • Investigación
  • Uso general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodos combinados de pH/ATC de vidrio Orion ROSS Ultra Triode con conectores BNC y MiniDIN de 8 pines, y cable de 1 metro
Tipos de conector BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN
Junta Cerámica
Material Cuerpo de vidrio resistente a los productos químicos
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo combinado de pH/ATC
Tipo de solución de llenado Solución de relleno de KCl 3 M para electrodos ROSS (n.º 810007)
Para utilizar con (equipo) Medidores Orion Versa Star, Star A y Dual Star
Referencia interna ROSS
Punto isopotencial 7
Exactitud relativa del pH 0,03 pH para tampones que utilizan compensación automática de temperatura
Precisión 0,01
Garantía 2 años
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro (métrico) 12 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.