Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos combinados de pH/ATC Triode™ rellenables Orion™ ROSS Ultra™ para medidores de la serie Orion
Descripción
Mida medios biológicos, productos farmacéuticos, alimentos y mucho más con los electrodos combinados de pH/ATC rellenables Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™.
Mida medios biológicos, productos farmacéuticos, alimentos y mucho más con los electrodos combinados de pH/ATC rellenables Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™.Son ideales para cualquier aplicación donde el uso de electrodos de referencia metálicos contaminaría las muestras.Los electrodos de pH/ATC ROSS Ultra ofrecen más flexibilidad, exactitud y precisión para satisfacer sus necesidades de medición del pH.Con sensores de temperatura integrados, estos electrodos son una solución práctica para las mediciones sistemáticas de muestras.Tienen una gran estabilidad y desviación, y se suministran con una garantía de sustitución de dos años.
Medición del pH y la temperatura con un solo electrodo
Mida medios biológicos, productos farmacéuticos, alimentos y mucho más con los electrodos combinados de pH/ATC rellenables Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™. Son ideales para cualquier aplicación donde el uso de electrodos de referencia metálicos contaminaría las muestras. Los electrodos ROSS Ultra son los que ofrecen el mejor rendimiento de temperatura en temperaturas variables y repetidas en comparación con el resto de electrodos. Tienen una gran estabilidad y desviación, y se suministran con una garantía de sustitución de dos años.
Mantenga la integridad de las muestras, incluso en tampones TRIS; los electrodos con diseño de unión doble ROSS no contienen plata que pueda unirse a las muestras biológicas. Con sensores de temperatura integrados, estos electrodos son una solución práctica para las mediciones sistemáticas de muestras.
Compatibles con medidores Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A y Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™, así como con medidores de pH Mettler Toledo™.
Mercados objetivo:
- Farmacia/biofarmacia
- Elaboración de alimentos
- Sectores académico y gubernamental
- Medio ambiente
Aplicaciones:
- Control de calidad
- Investigación
- Uso general
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Orion ROSS Ultra Refillable pH/ATC Triode Combination Electrodes with a BNC and 8-pin MiniDIN Connector and 3 meter cable |
| Tipos de conector | BNC impermeable, Mini-DIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN |
| Junta | Glass Fiber |
| Material | Epoxy Body |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH/ATC |
| Tipo de solución de llenado | ROSS electrode 3 M KCl fill solution (Cat. No. 810007) |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores Orion Versa Star, Star A y Dual Star |
| Referencia interna | ROSS |
| Mostrar más |