Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos combinados de pH/ATC Triode™ rellenables Orion™ ROSS Ultra™ para medidores de la serie Orion
Mida medios biológicos, productos farmacéuticos, alimentos y mucho más con los electrodos combinados de pH/ATC rellenables Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™.
Marca: Thermo Scientific™ 8157BNURCA
459.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Descripción
Mida medios biológicos, productos farmacéuticos, alimentos y mucho más con los electrodos combinados de pH/ATC rellenables Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™.Son ideales para cualquier aplicación donde el uso de electrodos de referencia metálicos contaminaría las muestras.Los electrodos de pH/ATC ROSS Ultra ofrecen más flexibilidad, exactitud y precisión para satisfacer sus necesidades de medición del pH.Con sensores de temperatura integrados, estos electrodos son una solución práctica para las mediciones sistemáticas de muestras.Tienen una gran estabilidad y desviación, y se suministran con una garantía de sustitución de dos años.
Mida el pH y la temperatura con One Electrode
Mida medios biológicos, productos farmacéuticos, alimentos y mucho más con los electrodos combinados de pH/ATC rellenables Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™. Son ideales para cualquier aplicación donde el uso de electrodos de referencia metálicos contaminaría las muestras. Los electrodos ROSS Ultra son los que ofrecen el mejor rendimiento de temperatura en temperaturas variables y repetidas en comparación con el resto de electrodos. Tienen una gran estabilidad y desviación, y se suministran con una garantía de sustitución de dos años.
Mantenga la integridad de las muestras, incluso en tampones TRIS; los electrodos con diseño de unión doble ROSS no contienen plata que puede unirse a las muestras biológicas. Con sensores de temperatura integrados, estos electrodos son una solución práctica para las mediciones sistemáticas de muestras.
Compatibles con medidores Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A y Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™, así como con medidores de pH Mettler Toledo™.
Mercados objetivo:
- Farmacia/biofarmacia
- Elaboración de alimentos
- Sectores académico y gubernamental
- Medioambiente
Aplicaciones:
- Control de calidad
- Investigación
- Uso general
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Electrodos combinados de pH/ATC rellenables Orion ROSS Ultra Triode con conectores BNC y RCA, y cable de 1 metro | |
Fibra de vidrio | |
De 0 a 14 | |
Electrodo combinado de pH/ATC | |
Medidores de pH Mettler Toledo de las series cinco y siete | |
7 | |
0,01 | |
120 mm | |
12 mm |
BNC resistente al agua, RCA | |
Cuerpo epóxico | |
De 0 °C a 100 °C | |
Solución de relleno de KCl 3 M para electrodos ROSS (n.º de cat. 810007) | |
ROSS | |
0,03 pH para tampones que utilizan compensación automática de temperatura | |
2 años | |
1 m |