Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos combinados de pH/ATC Triode™ rellenables Orion™ ROSS Ultra™ para medidores de la serie Orion
Código de producto. p-4529928
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC impermeable, Mini-DIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN
BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN
BNC resistente al agua, RCA, RCA
Longitud del cable (métrico):
1 m
1 m
3 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Longitud del cable (métrico) unitSize
10206993 BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN 1 m 1 PCS
10430085 BNC impermeable, Mini-DIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN 3 m cada uno
15532405 BNC resistente al agua, RCA, RCA 1 m cada uno
3 options
Código de producto. 10206993
Marca: Thermo Scientific™ 8157BNUMD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida medios biológicos, productos farmacéuticos, alimentos y mucho más con los electrodos combinados de pH/ATC rellenables Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™.
Mida medios biológicos, productos farmacéuticos, alimentos y mucho más con los electrodos combinados de pH/ATC rellenables Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™.Son ideales para cualquier aplicación donde el uso de electrodos de referencia metálicos contaminaría las muestras.Los electrodos de pH/ATC ROSS Ultra ofrecen más flexibilidad, exactitud y precisión para satisfacer sus necesidades de medición del pH.Con sensores de temperatura integrados, estos electrodos son una solución práctica para las mediciones sistemáticas de muestras.Tienen una gran estabilidad y desviación, y se suministran con una garantía de sustitución de dos años.
Sistema de componentes internos exclusivo que sustituye a los componentes de Ag/AgCl o Hg2Cl2 con hilo de platino y solución de relleno de pareja de redox. Células de referencia de junta doble provistas de una junta externa de fibra de vidrio o cerámica porosa. El diseño proporciona un potencial estable, independiente de la temperatura, y lecturas estables incluso con variaciones entre muestras de 50°C (90°F) o más. Reduce al mínimo la deriva del electrodo, los efectos de la agitación y la obturación de juntas, además de eliminar la necesidad de normalizar con frecuencia, acelerando así el análisis de las muestras.
  • Cuerpo de epoxi para mayor durabilidad y resistencia
  • Sonda ATC integrada
  • Aplicaciones de uso general
  • Tamaño estándar y bombilla estándar
  • Unión de fibra de vidrio
  • L × Diám.: 120 × 12 mm
Especificaciones
  • pH de 0 a 14
  • De 0 °C a 100 °C
  • Pendiente, 92 a 102 %; punto isopotencial, 7 de pH
  • Cuando se estandariza en tampón de 6,86 de pH a 25 °C, la precisión es de ±0,03 de pH para el tampón de 0 °C a 100 °C (utilizando ATC); la respuesta es estable hasta 0,01 de pH en 30 segundos a 25 °C y 75 °C y estable hasta ±0,002 de pH en 15 segundos cuando se ciclan entre tampones de 6,86 de pH y 4,01 a 25 °C
  • Diám. máx. tapa (arriba): 0,75in 19 mm; diámetro del collar 16 mm; la longitud del cable es de (1m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodos combinados de pH/ATC rellenables Orion ROSS Ultra Triode con un conector BNC y MiniDIN de 8 pines y cable de 1 metro
Tipos de conector BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN
Junta Fibra de vidrio
Material Cuerpo epóxico
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo combinado de pH/ATC
Tipo de solución de llenado Solución de relleno de KCl 3 M para electrodos ROSS (n.º 810007)
Para utilizar con (equipo) Medidores Orion Versa Star, Star A y Dual Star
Referencia interna ROSS
Punto isopotencial 7
Exactitud relativa del pH 0,03 pH para tampones que utilizan compensación automática de temperatura
Precisión 0,01
Compatibilidad de muestras TRIS, sulfuros o proteínas
Garantía 2 años
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro (métrico) 12 mm