Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de plata/sulfuro Orion™
Realice una medición rápida, sencilla, precisa y económica de los iones de plata y sulfuro en soluciones acuosas con estos electrodos.
1180.88€ - 1477.35€
Especificaciones
Desviación | potenciales sin desviación |
---|---|
Junta | La unión de flujo libre garantiza la estabilidad. |
Longitud del cable (métrico) | 1M |
Para utilizar con (equipo) | Medidores de ISE |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10664921
|
Thermo Scientific™
9416BN |
BNC |
1180.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10374521
|
Thermo Scientific™
9616BNWP |
BNC resistente al agua |
1477.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Make quick, simple, accurate and economical measurements of silver and sulfide ions in aqueous solutions with Thermo Scientific™ Orion™ Silver/Sulfide Electrodes. These electrodes have dual electrode-measuring silver and sulfide ions in aqueous solutions, and perform low-level cyanide and halide titrations.
- Los electrodos de referencia y medida están incluidos en un electrodo
- La junta de referencia Thermo Scientific™ Sure-Flow™ incorporada impide la obstrucción de los electrodos y proporciona lecturas rápidas y estables
- Disponible con un conector BNC resistente al agua, BNC y de tapón roscado, y puede utilizarse en cualquier medidor ISE con una conexión BNC
- La junta para líquido de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación
- El conector BNWP proporciona una conexión segura y resistente al agua cuando se utiliza con los medidores Orion de la Serie Star
- Debe utilizarse con el electrodo de referencia de junta doble
Incluye:
Los electrodos BNC y BNC resistente al agua incluyen cables de 1 m
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 18 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes.
Especificaciones
potenciales sin desviación | |
1M | |
De 0 °C a 80 °C |
La unión de flujo libre garantiza la estabilidad. | |
Medidores de ISE |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.