Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits
Facilite su trabajo con este kit de tampones de pH que incluye tres tampones, solución de almacenamiento y un frasco para el almacenamiento.
Marca:  Thermo Scientific™ 910199
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10432062
  • 416.07€ / 475 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH buffer kits include pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers that are color-coded for easy identification as well as storage solution to help ensure your pH electrode is properly maintained. Using high-quality pH buffers to calibrate your pH electrode and pH meter is the best way to ensure your pH measurements are accurate and reproducible. Orion pH buffers are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
Características:
  • Tampones de pH con tablas de temperatura en la etiqueta para facilitar calibraciones precisas y trazabilidad al NIST™.
  • Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
  • Tampones codificados cromáticamente: el tampón de pH 4,01 es rosa; el tampón de pH 7,00, amarillo; y el tampón de pH 10,01, azul.
Incluye: Frascos de 475 ml (1 pinta) con tampón de pH 4,00 (910104), de pH 7,00 (910107) y de pH 10,01 (910110); solución de almacenamiento de electrodos de pH estándar (910001) y frasco para almacenamiento de electrodos de pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de tampones de pH Standard All-in-One
475 ml
Kit
475 mL bottle each of pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers; 475 mL bottle of pH electrode storage solution (910001); and 12 mm diameter electrode storage bottle
Para calibraciones exactas y trazabilidad al NIST™
Solución de almacenamiento
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits > Kit de tampones de pH Standard All-in-One
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.