Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de sobremesa de conductividad Orion Star™ A112
Código de producto. 11671439 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Kit de medición de conductividad/TDS
Medidor de conductividad/TDS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11671439
Marca: Thermo Scientific™ STARA1125
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tome mediciones sencillas de conductividad, TDS y temperatura con el medidor de conductividad de sobremesa, con un funcionamiento sencillo para las pruebas básicas de laboratorio.
Realice de forma sencilla mediciones rutinarias de conductividad, sólidos disueltos totales (TDS) y temperatura con el medidor de conductividad de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ A112. Este instrumento, diseñado para un análisis básico de conductividad en el laboratorio, es fácil de usar y económico. Obtenga lecturas compensadas de la temperatura con la opción lineal con temperaturas de referencia de 20 o 25 °C. Desplácese rápidamente por los menús de configuración y garantice unas calibraciones uniformes con el sencillo diseño del teclado y las indicaciones de texto de la pantalla. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento.
El medidor de sobremesa de conductividad A112 cuenta con constantes de celda seleccionables, así como con temperaturas de referencia de lectura seleccionables de 20 o 25 °C, lo que garantiza unos resultados precisos.
  • La pantalla LCD informativa de gran tamaño muestra claramente la información principal, incluidas la lectura de TDS o conductividad, la temperatura, el modo del medidor y la fuente de alimentación.
  • Thermo Scientific™ AUTO-READ™ garantiza que no se pierda ninguna lectura. Bloquea la lectura estable en su pantalla y el indicador de «listo» avisa al usuario cuando las lecturas son estables.
  • Incluye un brazo porta-electrodos y un soporte de nuevo diseño para facilitar la sujeción y colocación de sondas en las muestras.
  • El medidor se puede conectar a prácticamente cualquier toma de corriente con el adaptador de alimentación universal que se incluye. También puede utilizar cuatro pilas AA (se venden por separado) para utilizar el medidor con una potencia de CC.
  • La memoria no volátil almacena hasta 50 puntos de datos.
  • La carcasa de clasificación IP54 resiste las salpicaduras.
  • El medidor se monta en la pared, lo que permite ahorrar espacio en la mesa.
Garantía:
  • Tres años para la sustitución del medidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Descripción Kit del medidor de conductividad/TDS de sobremesa Orion Star A112 con sensor de conductividad de 2 celdas, soluciones y soporte
Incluye Adaptador de CA universal, sensor de conductividad
Exactitud (conductividad) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Salidas Ninguno
Measurement Modes Conductividad o TDS con temperatura, TDS with Temperature
Sondas compatibles Sensores de conductividad de 2 o 4 celdas con temperatura integrada
Constante de celda De 0,001 s 10cm-1
Calibración Conductividad y temperatura
Puntos de calibración (conductividad) 1
Intervalo (conductividad) De 0,01 μS/cm a 200,0 mS/cm
Resolución (conductividad) 0,01 μS (mínimo), intervalo automático de hasta 3 dígitos significativos
Compensación de la temperatura Linear
Temperatura de referencia (métrico) 20, 25 °C
Intervalo (TDS) 1 to 19,999 mg/L
Resolución (TDS) 1 mg/l
Exactitud (TDS) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Intervalo de factor de TDS Lineal (de 0,02 a 9,99)
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla LCD
Memoria La memoria no volátil conserva la configuración y el registro
Puntos de datos 50
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modo de medición de lectura automática; registro manual de datos con modo de medición continuo
Detalles de gestión de datos Memoria interna de punto de datos
Entradas MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con temperatura integrada)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP54
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 18 x 11 cm (9,5 x 7,1 x 4,3 pulg)
Peso (métrico) 0,9 kg
Peso (imperial) 2 lb
Garantía Medidor de 3 años
Tipo de sonda Sensor de conductividad (incluye sensor de conductividad de 2 celdas 011050MD Orion)
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85% (sin condensación)
Modelo Medidor de sobremesa de conductividad/TDS/temperaturade sobremesa Orion Star A112
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado)
Estabilidad Smart Stability y Smart Averaging
Teclado Sencillo con llave de medición destacada, desplazamiento y teclas de método abreviado
Idiomas Inglés
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Canales 1
Tipo Kit de medición de conductividad/TDS
Batería, tipo 4 AA (se venden por separado)
Duración de la batería 2.000 horas
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis