Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH portátil Orion Star™ A121
Tome mediciones sencillas de pH y temperatura con nuestro medidor de pH portátil de funcionamiento sencillo para las pruebas básicas de campo.
1608.00€ - 1688.40€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor |
---|---|
Exactitud (pH) | ± 0,01 |
Exactitud (temperatura) | ± 0,1 °C |
Detalles de gestión de datos | Memoria interna de punto de datos |
Salidas | Ninguno |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11601449
![]() |
Thermo Scientific™
STARA1210 |
Medidor de pH portátil Orion Star A121 | Medidor de pH Star A121, 4 pilas AA |
1608.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11611449
![]() |
Thermo Scientific™
STARA1215 |
Kit estándar de medidor de pH portátil Orion Star121 con electrodo de pH/ATC de uso general | Medidor de pH Star A121, electrodo de pH/ATC de cuerpo epóxico relleno de gel 9107BNMD, kit de tampón de pH 916099, coraza protectora para medidores, maletín de transporte rígido, 4 pilas AA |
1688.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Realice mediciones rutinarias y sencillas de pH, mV y temperatura con el medidor de pH portátil Thermo Scientific™ Orion Star™ A121. Este medidor es un instrumento fácil de usar y asequible para el análisis básico de campo del pH. Realice calibraciones de pH de hasta 3 puntos con una sencilla recuperación de la pendiente y los puntos de calibración. Desplácese rápidamente por los menús de configuración y garantice unas calibraciones uniformes con el sencillo diseño del teclado y las indicaciones de texto de la pantalla. Este medidor resistente al agua tiene una carcasa de clasificación IP67 para una protección sólida en exteriores.
Los medidores de pH portátiles Thermo Scientific Orion Star A121 son una solución sencilla y económica para el análisis rutinario de muestras en exteriores. Los medidores de pH básicos Orion Star A121 cuentan con una tecla de medida resaltada, modos de lectura seleccionables y un indicador de estabilidad de la medición. Además, proporcionan mediciones en las que puede confiar a un precio asequible.
- Mida pH, mV o mV relativos con temperatura
- Realice calibraciones de pH de hasta tres puntos con reconocimiento automático del tampón o introducción manual de tampones
- La pantalla simplificada y fácil de leer muestra la medición principal con un indicador de estabilidad y temperatura y un icono de estado del electrodo
- Funcionamiento sencillo con indicaciones de texto de calibración básica
- Recuperación sencilla de datos de calibración para las comprobaciones del procedimiento
- La memoria no volátil conserva el registro de datos interno de 50 puntos y la configuración del medidor, incluso con fallos eléctricos
- Opciones de potencia flexibles con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
- Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno
- Kits de medidores que incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado
- Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor | |
± 0,1 °C | |
Ninguno | |
pH, mV relativos (RmV) y temperatura | |
0,01, 0,1 | |
0,1 mV | |
De -5 °C a +105 °C | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
La memoria no volátil conserva la configuración y el registro | |
Automático con modo de medición Auto-Read, manual con nodo de medición continuo | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003) | |
0,5 kg | |
Garantía del medidor de 3 años | |
Medidor portátil de pH/mV/RmV/temperatura Orion Star A121 | |
Inglés | |
Del 5 al 85% (sin condensación) | |
Smart Stability y Smart Averaging | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
4 pilas AA |
± 0,01 | |
Memoria interna de punto de datos | |
pH, mV o mV relativos con temperatura, mV, Relative mV with Temperature | |
De - 2 a 16 | |
±1600,0 | |
Desde 1 hasta 3 | |
22,0° hasta 221,0°F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
LCD | |
50 | |
BNC (electrodo de pH u ORP), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura) | |
IP-67 | |
24 × 10 × 6,5 cm | |
2 lb | |
Sencillo con llave de medición destacada, desplazamiento y teclas de método abreviado | |
Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado) | |
± 1999,9mV | |
7.00pH | |
De 41 °F a 113 °F (ambiente) | |
1 | |
2000 h |