Learn More
Thermo Scientific™ Medidor portátil de oxígeno disuelto Orion Star™ A123
BIOPHARMA
Código de producto. p-4529334 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de sonda:
Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (incluye sensor de OD polarográfico 083005MD Orion)
Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (incluye sensor de OD polarográfico 083010MD Orion con cable de 3 m)
Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (se adquiere por separado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11641449
Marca: Thermo Scientific™ STARA1230
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tome mediciones sencillas de oxígeno disuelto y temperatura con el medidor portátil, con un funcionamiento sencillo para los análisis de campo básicos.
Realice con facilidad mediciones rutinarias de oxígeno disuelto y temperatura con el medidor de oxígeno disuelto portátil Thermo Scientific™ Orion Star™ A123. Este instrumento, diseñado para un análisis básico del oxígeno disuelto en el campo, es fácil de usar y económico. Calibre las sondas de DO polarográficas mediante aire saturado de agua o valores personalizados con valoración Winkler. Desplácese rápidamente por los menús de configuración y garantice unas calibraciones uniformes con el sencillo diseño del teclado y las indicaciones de texto de la pantalla. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento.
Los medidores de oxígeno disuelto portátiles Thermo Scientific Orion Star A123 son una solución sencilla y económica para el análisis rutinario de muestras en exteriores. Los medidores de oxígeno disuelto básicos Orion Star A123 cuentan con una tecla de medida resaltada, modos de lectura seleccionables y un indicador de estabilidad de la medición. Además, proporcionan mediciones en las que puede confiar a un precio asequible.
  • Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas de DO polarográficas.
  • Realice la calibración mediante aire saturado de agua o valores personalizados (valoración Winkler).
  • Compense automáticamente las lecturas de DO mediante sondas ATC de temperatura y calibraciones manuales de presión barométrica y salinidad.
  • La pantalla simplificada y fácil de leer muestra la medición principal con un indicador de estabilidad y temperatura y un icono de estado del electrodo
  • Funcionamiento sencillo con indicaciones de texto de calibración básica
  • Recuperación sencilla de datos de calibración para las comprobaciones del procedimiento
  • La memoria no volátil conserva el registro de datos interno de 50 puntos y la configuración del medidor, incluso con fallos eléctricos
  • Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor portátil de oxígeno disuelto Orion Star A123
Incluye Medidor de OD Star A123, 4 pilas AA, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa y certificado de prueba del medidor
Corrección de la presión barométrica De 450 a 850 mmHg, automático con entrada manual
Salidas Ninguno
Measurement Modes Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature)
Tipos de sensores Sensor de oxígeno disuelto polarográfico
Intervalo (OD polarográfica) De 0.00 a 20.00 mg/l
Percent Saturation Range (Polarographic DO) Del 0,0 al 200,0 % de saturación
Resolución (OD polarográfica) 0.01, 0.1 mg/l
Exactitud (OD polarográfica) ±0,2 mg/l o ±2% de la lectura, lo que sea mayor
Intervalo de presión De 450 a 850 mmHg (entrada manual)
Modos de calibración Aire saturado de agua, manual (valoración Winkler)
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 50,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Selección de temperatura Automático con sonda de temperatura ATC
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla LCD
Memoria La memoria no volátil conserva la configuración y el registro
Puntos de datos 50
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modo de medición de lectura automática; registro manual de datos con modo de medición continuo
Detalles de gestión de datos Memoria interna de punto de datos
Entradas MiniDIN de 9 clavijas (sensor de OD polarográfico con temperatura integrada)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP-67
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de alimentación de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de No. 1010003)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 pulgadas x 3,9 pulgadas x 2,6 pulgadas)
Peso (métrico) 0,5 kg
Peso (imperial) 2 lb.
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Garantía Garantía del medidor de 3 años
Percent Saturation Range Polarographic DO Del 0.0 a 200.0 % de saturación
Teclado Sencillo con llave de medición destacada, desplazamiento y teclas de método abreviado
Idiomas Inglés
Modelo Medidor portátil de temperatura/oxígeno disuelto Orion Star A123
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor
Fuente de alimentación 4 pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Tipo de sonda Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (se adquiere por separado)
Canales 1
Factor de salinidad De 0 a 45 ppt, corrección automática mediante entrada manual de la salinidad de la muestra
Estabilidad Smart Stability y Smart Averaging
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Duración de la batería 2000 horas
Batería, tipo Cuatro pilas AA (incluidas)
Tipo DO Meter