Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de sobremesa de conductividad, TDS, salinidad, resistividad Orion™ Star A212 con soporte
Mida de forma fiable conductividad, TDS, salinidad, resistividad y temperatura con el medidor de conductividad de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Star A212 para análisis de laboratorio avanzados
Marca: Thermo Scientific™ STARA2126
2839.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Registre mediciones precisas y fiables de conductividad, sólidos disueltos totales, salinidad, resistividad y temperatura con el medidor de conductividad de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Star A212, ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis avanzados de conductividad en el laboratorio. Ajuste las lecturas compensadas de la temperatura mediante las opciones de EP, agua pura lineal y no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C. Realice calibraciones de hasta cinco puntos, registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador.
Los medidores de sobremesa de conductividad Thermo Scientific Orion Star A212 son unos medidores de laboratorio fáciles de usar y fiables con funciones y características avanzadas. El indicador de estabilidad y los modos de lectura seleccionables proporcionan flexibilidad y control de las pruebas. Todos los datos fundamentales se muestras con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición e información de la calibración activa. Las instrucciones de configuración y calibración en pantalla se pueden mostrar en distintos idiomas locales. Con las actualizaciones del software se añadirán nuevos idiomas.
La navegación es rápida y sencilla gracias a un teclado exhaustivo con teclas de función específicas del menú, teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso, además de teclas de encendido, medición, vista de registro y agitador que garantizan un funcionamiento sencillo. Todos los menús de configuración se encuentran en una sola ubicación con acceso directo mediante una sola tecla, por lo que podrá acceder rápidamente, evaluar, cambiar las mediciones y la configuración del instrumento.
- Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura.
- Realice calibraciones de hasta cinco puntos con una opción de edición de calibración que permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
- La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar
- Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C.
- Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento.
- Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención y Timed registra los datos a intervalos específicos.
- Elimine la necesidad del uso de barras agitadoras magnéticas con la sonda de agitador controlada por medidor (número de referencia 096019) para mezclar las soluciones de forma uniforme
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales
- El registro de calibración almacena las 10 calibraciones más recientes
- La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
- El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
- Opciones de potencia flexibles con adaptador de alimentación universal o pilas AA opcionales
- La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado.
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
Especificaciones
Kit del medidor de conductividad/TDS/salinidad/resistividad de sobremesa Orion Star A212 con sensor de conductividad de agua ultrapura, soluciones y soporte | |
0,5 % de lectura ± 1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ± 0,01 μS ≤3 μS | |
Conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature | |
0,001 a 199,9 cm-1 | |
5 | |
0,001 μS (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos | |
5, 10, 15, 20, 25 °C | |
0,01 psu o 0,01 ppt (mínimo), intervalo automático | |
Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu) | |
0,5 % de la lectura ±1 dígito | |
De -5 °C a +105 °C | |
±0,1 °C | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
Pantalla gráfica LCD con retroiluminación | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua | |
Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003) | |
0,9 kg | |
Medidor de 3 años | |
Del 5 al 85% (sin condensación) | |
1 ohmio o 0,1 megohmio, rango automático | |
10 por canal con protección por contraseña | |
Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
De 41° a 113 °F (ambiente) | |
1 | |
4 AA (se venden por separado) |
Medidor de conductividad Star A212, sensor de conductividad de agua ultrapura, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores | |
USB, RS232 | |
Sensores de conductividad de 2 o 4 celdas con temperatura integrada | |
Conductividad con opción de edición de calibración y temperatura | |
De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm | |
Lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con | |
De 0,06 a 80,00 psu, de 0,05 a 42,00 ppt | |
0,5 % de la lectura ±1 dígito | |
0,001 ppm (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos | |
Lineal (de 0,02 a 9,99) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
De 2 a 100,0 megaohmios | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
Sí, seleccionable | |
2000 con sello de fecha y hora | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con temperatura integrada), entrada del agitador (sonda de agitador) | |
IP54 | |
24 x 18 x 11 cm (9,5 x 7,1 x 4,3 pulg) | |
2 lb | |
Sensor de conductividad, sonda de agitador (incluye sensor de conductividad de 2 celdas 013016MD Orion de agua ultrapura) | |
Medidor de sobremesa de conductividad/TDS/salinidad/resistividad/temperatura Orion Star A212 | |
Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado) | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
0,5 % de la lectura ±1 dígito | |
800 h |