Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de oxígeno disuelto de sobremesa Orion Star™ A213
Mida de forma fiable oxígeno disuelto (sonda óptica o polarográfica) y temperatura con el medidor de RDO/DO de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Star A213 para análisis de laboratorio avanzados
Marca: Thermo Scientific™ STARA2130
Descripción
Registre mediciones precisas y fiables de oxígeno disuelto y temperatura con el medidor de oxígeno disuelto y RDO de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ A213. Este instrumento es ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis avanzado de oxígeno disuelto en el laboratorio. Utilice una sonda de DO polarográfica u óptica de RDO para obtener la flexibilidad definitiva en los sensores. Realice la calibración mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada con aire, valor personalizado con valoración Winkler o punto cero. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador.
Los medidores de sobremesa de oxígeno disuelto Thermo Scientific Orion Star A213 son unos medidores de laboratorio fáciles de usar y fiables con funciones y características avanzadas. El indicador de estabilidad y los modos de lectura seleccionables proporcionan flexibilidad y control de las pruebas. Todos los datos fundamentales se muestras con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición e información de la calibración activa. Las instrucciones de configuración y calibración en pantalla se pueden mostrar en distintos idiomas locales. Con las actualizaciones del software se añadirán nuevos idiomas.
La navegación es rápida y sencilla gracias a un teclado exhaustivo con teclas de función específicas del menú, teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso, además de teclas de encendido, medición, vista de registro y agitador que garantizan un funcionamiento sencillo. Todos los menús de configuración se encuentran en una sola ubicación con acceso directo mediante una sola tecla, por lo que podrá acceder rápidamente, evaluar, cambiar las mediciones y la configuración del instrumento.
- Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de RDO Orion o las sondas de DO polarográficas Orion.
- Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero.
- Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para las lecturas de presión barométrica.
- Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
- Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención y Timed registra los datos a intervalos específicos.
- Elimine la necesidad del uso de barras agitadoras magnéticas con la sonda de agitador controlada por medidor (número de referencia 096019) o la sonda de BOD Orion Auto-Stir (número de referencia 086030MD) para mezclar las soluciones de forma uniforme.
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales
- El registro de calibración almacena las 10 calibraciones más recientes
- La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
- El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
- Opciones de potencia flexibles con adaptador de alimentación universal o pilas AA opcionales
- La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
Especificaciones
Medidor de sobremesa RDO/DO Orion Star A213 con soporte | |
De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual | |
Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura y presión barométrica, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure) | |
De 0,00 a 90,00 mg/l | |
0,01, 0,1 mg/l | |
De 400 a 850 mmHg | |
De 0,0 °C a 50,0 °C | |
± 0,1 °C | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
Sí, seleccionable | |
2000 con sello de fecha y hora | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
MiniDIN de 9 pines (sensor de DO óptico o polarográfico de RDO con temperatura integrada), entrada de agitador (sonda de agitador) | |
IP-54. | |
24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 pulgadas x 7,1 pulgadas x 4,3 pulgadas) | |
2 lb | |
Garantía del medidor de 3 años | |
Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
De ±0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ±0,2 mg/l de 8 a 20 mg/l, ±10 % de lectura a 50 mg/l | |
10 por canal con protección por contraseña | |
±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación | |
Del 0,0 al 500,0 % de saturación | |
0,1, 1 % de saturación | |
1mmHg. | |
1 | |
De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante la introducción manual de salinidad de la muestra | |
De 41° a 113 °F (ambiente) | |
800 horas | |
± 6 mmHg |
Medidor RDO/DO Star A213, soporte de electrodos, adaptador de corriente universal, CD de documentación, guía de inicio rápida impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores | |
USB, RS232 | |
Sensor óptico de oxígeno disuelto RDO o sensor polarográfico de oxígeno disuelto | |
De 0,0 al 600,0 % de saturación | |
±0,2 mg/l o ±2% de la lectura, lo que sea mayor | |
Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Automático con sonda de temperatura ATC | |
Pantalla gráfica LCD con retroiluminación | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua | |
Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Adaptador de alimentación universal de 50 a 60 Hz, de 100 a 240 VCA (n.º de cat.1010003) | |
0,9 kg | |
Del 5 al 85 % (sin condensación) | |
De 0,0 al 600,0 % de saturación | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software | |
De 0,00 a 50,00 mg/l | |
Medidor de sobremesa RDO óptico/de oxígeno disuelto/temperatura Orion Star A213 | |
0,1, 1 % de saturación | |
±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor | |
Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se venden por separado) | |
Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda de oxígeno disuelto polarográfica, sonda de agitador (venta por separado) | |
0,01, 0,1 mg/l | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
Cuatro pilas AA (se venden por separado) |