Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH portátil Orion Star™ A221
BIOPHARMA
Código de producto. p-4529660
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
Tipo:
Kit de medición de pH ORP
Kit de medición de pH en alimentos/bebidas
Kit estándar de medición de pH
Código de producto. 11631469
Marca: Thermo Scientific™ STARA2210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida de forma fiable pH, mV, ORP y temperatura con nuestro medidor de pH portátil para los análisis de campo avanzados y la interfaz con impresoras u ordenadores.
Registre mediciones precisas y fiables de pH, mV, ORP y temperatura con el medidor de pH portátil Thermo Scientific™ Orion Star™ A221. Este medidor es ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis de campo de pH avanzados. Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos, registre hasta 1000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador con el software de descarga gratuita Orion™ Star Com. El medidor resistente al agua garantiza un rendimiento sólido y duradero en exteriores con una carcasa de clasificación IP67.
No’ deje sus mediciones al azar cuando analice muestras fuera del laboratorio. Los medidores de pH portátiles Orion Star A221 ofrecen la fiabilidad que necesita en un envase fácil de usar para las necesidades concretas de sus pruebas de pH. Este medidor portátil resistente al agua muestra datos fundamentales con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición, información de la calibración activa y estado de la fuente de alimentación.
  • Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura
  • Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture las lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla y Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de bloqueo
  • El registro de datos recopila un máximo de 1000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003)
Salidas USB, RS232
Exactitud (mV) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,002
Salida de alarma Alarma de calibración necesaria (fija, 12 horas)
Opción de retroiluminación Sí, seleccionable
Duración de la batería 800 h
Batería, tipo 4 x AA
Calibración pH, mV relativos (RmV), ORP y temperatura
Puntos de calibración Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos 1000 con sello de fecha y hora
Descripción Medidor de pH portátil Orion Star A221
Canales 1
Tipo de pantalla LCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, mV, mV relativos (RmV) u ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Intervalo (mV) ±2000,0 mV
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Incluye Medidor de pH Star A221, 4 pilas AA, cable de ordenador
Entradas BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pines (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura)
Punto isopotencial 7.000pH
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modo de medición de lectura automática; registro manual de datos con modo de medición continuo
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Modelo Medidor portátil de pH/mV/RmV/ORP/temperatura Orion Star A221
Fuente de alimentación 4 Pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Tipo de sonda Electrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura (se adquiere por separado)
Tipo de producto Portable pH Meter
Intervalo (ORP) ±2000,0 mV
Intervalo (mV relativos) ±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85%, sin condensación
Resolución (mV) 0,1 mV
Estabilidad Smart Stability y Smart Averaging
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Garantía Medidor de 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 × 10 × 6,5 cm
Peso (imperial) 1,2 lb
Peso (métrico) 0,5 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt