Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico de pH e ISE portátil Orion Star™ A324
BIOPHARMA
Código de producto. 11651479
Click to view available options
Tipo de producto:
Medidor portátil de pH/ISE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11651479
Marca: Thermo Scientific™ STARA3240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Supervise con precisión pH, concentración de iones, mV, ORP y temperatura con el medidor de pH/ISE portátil para análisis de campo exigentes.
Obtenga gran precisión y rendimiento de primera calidad donde los necesite con el medidor multiparamétrico portátil de pH/ISE Thermo Scientific™ Orion Star™ A324. Este medidor fue diseñado para una amplia gama de pruebas y aplicaciones de campo de pH, concentración de iones, mV, ORP y temperatura. Evalúe muestras en las ubicaciones más complicadas con este medidor resistente al agua con carcasa de clasificación IP67. Realice calibraciones de pH y electrodo de ión selectivo (ISE) de hasta 5 puntos, registre hasta 5000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador con el software de descarga gratuita Orion Star™ Com.
Tome las mediciones en el lugar de origen con nuestra línea de medidores portátiles de calidad superior. El medidor portátil de pH/ISE Thermo Scientific Orion Star A324 ofrece una pantalla con abundante información y un funcionamiento sencillo. Este medidor portátil sólido y resistente al agua está preparado para hacer frente a los elementos con usted. Los medidores portátiles de pH/ISE Orion Star A324 son unos medidores de campo fiables y fáciles de usar que ofrecen funciones y características avanzadas, incluido un registro de fechas de 5000 puntos con opciones de ID de usuario e ID de muestra, alarmas de límite alto/bajo y calibración y métodos de medición protegidos con contraseña.
  • Mida pH, concentración de iones, mV, mV relativos u ORP con temperatura.
  • Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
  • Realice calibraciones de ISE (electrodo de ión selectivo) de hasta 5 puntos con posibilidad de seleccionar ppm, M, mg/L, %, ppb o ninguna unidad.
  • La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
  • Las funciones avanzadas de ISE incluyen vacío no lineal seleccionable automáticamente y estabilidad de intervalo bajo
  • Elija entre una amplia gama de electrodos de ión selectivo Orion, incluidos electrodos que miden las concentraciones de amoníaco, amonio, bromuro, cadmio, calcio, dióxido de carbono, cloruro, cloro, cobre, cianuro, fluoruro, fluoroborato, yoduro, plomo, nitrato, potasio, plata, sodio, sulfato, surfactante y tiocianato.
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención y Timed registra los datos a intervalos específicos.
  • El registro de datos recopila un máximo de 5000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales.
  • El registro de calibración almacena las 10 calibraciones más recientes
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003)
Salidas USB, RS232
Exactitud (ISE) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (mV) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,002
Funciones avanzadas de ISE Pendiente segmentada (punto a punto), blanco automático no lineal seleccionable, rango de baja concentración estable
Salida de alarma Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria
Opción de retroiluminación Sí, seleccionable
Duración de la batería 800 h
Batería, tipo 4 AA (incluidas)
Calibración pH con opción de edición de calibración, concentración de iones (ISE) con opción de edición de calibración, relativo
Puntos de calibración Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Puntos de calibración (ISE) Desde 1 hasta 5
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 5
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos 5000 con sello de fecha y hora
Descripción Medidor portátil de pH/ISE Orion Star A324
Canales 1
Tipo de pantalla LCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature
Intervalo (mV) ±2000,0 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 20,000
Resolución (ISE) 0,0001 como mínimo, de 1 a 3 dígitos significativos (seleccionable por el usuario)
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Incluye Medidor de pH/ISE Star A324, 4 pilas AA, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores
Entradas BNC (electrodo selectivo de iones, de pH o de ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura)
Punto isopotencial 7.000pH
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Modelo Medidor portátil de pH/ISE/mV/RmV/ORP/temperatura de sobremesa Orion Star A324
Fuente de alimentación 4 Pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Tipo de sonda Electrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo selectivo de iones (ISE), electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura (se compra por separado)
Tipo de producto Medidor portátil de pH/ISE
Intervalo (ISE) De 0,0001 a 19 900 con unidades seleccionables de ppm, molar, mg/l, %, ppb o ninguna
Intervalo (ORP) ±2000,0 mV
Intervalo (mV relativos) ±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (mV) 0,1 mV
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Garantía Medidor de 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 × 10 × 6,5 cm
Peso (imperial) 1,2 lb
Peso (métrico) 0,5 kg