Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el titulador Orion Star de la serie T900
Minimice el tiempo de inactividad por mantenimiento con piezas de repuesto del titulador Orion Star serie T900 fáciles de instalar. Los accesorios del titulador de la serie Orion Star T900 amplían la funcionalidad.
Marca: Thermo Scientific™ START-B50
Descripción
Obtenga accesorios y piezas de repuesto para el titulador de pH Orion Star T910, titulador de redox Orion Star T920, titulador de iones Orion Star T930 y titulador todo en uno Orion Star T940. Diseñados para incrementar la funcionalidad y reducir el tiempo de inactividad por mantenimiento.
•Seleccione tamaños de bureta intercambiables de 10 ml, 20 ml o 50 ml para personalizar su valorador
•El soporte del frasco ayuda a asegurar el valorante para evitar derrames y ofrece una colocación flexible
•Los tubos y conectores codificados por colores simplifican la instalación y el mantenimiento del tubo
•El software informático está diseñado para hacer que la transferencia de datos sea sencilla y fiable
Especificaciones
Bureta de 50 ml Orion Star serie T900 | |
Accesorio de titulador, bureta | |
Titulador de pH Orion Star T910, titulador de redox Orion Star T920, titulador de iones Orion Star T930, titulador todo en uno Orion Star T940 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31