Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el titulador Orion Star de la serie T900
Minimice el tiempo de inactividad por mantenimiento con piezas de repuesto del titulador Orion Star serie T900 fáciles de instalar. Los accesorios del titulador de la serie Orion Star T900 amplían la funcionalidad.
Marca:  Thermo Scientific™ START-BT3
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15842117
  • 313.56€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Obtenga accesorios y piezas de repuesto para el titulador de pH Orion Star T910, titulador de redox Orion Star T920, titulador de iones Orion Star T930 y titulador todo en uno Orion Star T940. Diseñados para incrementar la funcionalidad y reducir el tiempo de inactividad por mantenimiento.
•Seleccione tamaños de bureta intercambiables de 10 ml, 20 ml o 50 ml para personalizar su valorador
•El soporte del frasco ayuda a asegurar el valorante para evitar derrames y ofrece una colocación flexible
•Los tubos y conectores codificados por colores simplifican la instalación y el mantenimiento del tubo
•El software informático está diseñado para hacer que la transferencia de datos sea sencilla y fiable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Frascos de plástico de 1 l Orion Star serie T900, paquete de 12
Accesorio de titulador, frasco de reactivo
Titulador de pH Orion Star T910, titulador de redox Orion Star T920, titulador de iones Orion Star T930, titulador todo en uno Orion Star T940
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Accesorios para el titulador Orion Star de la serie T900 >