Learn More
Thermo Scientific™ Titulador de pH Orion Star T910 y kits
Hemos integrado nuestra tecnología electroquímica principal con un vanguardista sistema de dispensación para crear el titulador de pH Orion Star T910. Se trata de un sistema moderno, simplificado y automatizado diseñado para que realizar valoraciones sea más fácil, fiable y reproducible que las titulaciones manuales.
Marca:  Thermo Scientific™ START9102
Detalles adicionales : Peso : 8.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15891282
  • 5770.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Utilice el titulador de pH Orion Star T910 para titulaciones concretas de ácidos y bases, entre las que destacan la acidez titulable de zumos y vinos, la acidez de productos alimentarios, la alcalinidad de las aguas, la alcalinidad y la acidez de productos de consumo, el número de ácido total (TAN) y el número de base total (TBN). Entre las técnicas de titulación se incluyen las titulaciones de punto de equivalencia y titulaciones de punto final predefinido de pH para permitir un análisis de muestras versátil. Combine la opción del titulador con cualquiera de nuestros electrodos de pH ROSS de gama alta o seleccione uno de nuestros kits de titulador y electrodo preconfigurados para conseguir un descuento por paquetes.
•Resultados exactos y reproducibles: Automatizar el flujo de trabajo de la valoración permite realizar análisis usando siempre los mismos parámetros de configuración y cálculos
•Tiempo de configuración más rápido: Configure y guarde los parámetros del electrodo, del valorante y de la valoración una vez con ayuda de los métodos
•Rendimiento mejorado del laboratorio: Inicie la valoración y deje que el instrumento funcione sin supervisión
•Reducción de los costes y el tiempo de inactividad: Sustituya con facilidad las piezas del valorador para minimizar los tiempos de inactividad para tareas de mantenimiento; además, los duraderos electrodos reducen el coste de propiedad
•Documente de forma segura los resultados de las pruebas: Vea los resultados en vivo en la tabla de resumen y en el registro de 100 puntos de datos
•Base de datos de las aplicaciones: Los métodos preprogramados probados y validados se pueden cargar en su valorador
•Kit estándar ROSS con 8102electrodo de pH BNUWP ROSS Ultra y 927007MD sonda ATC de temperatura de acero inoxidable es ideal para la mayoría de las valoraciones de pH estándar y especialmente las valoraciones de punto final preestablecidas que incluyen temperatura
•El kit ROSS Sure-Flow con 8172electrodo de pH BNWP ROSS Sure-Flow está diseñado para muestras difíciles que pueden obstruir los electrodos de pH estándar o que requieren una unión tipo manguito de flujo rápido
Especificaciones
Especificaciones
Ciclos de aclarado automáticos para el enjuagado y volumen de dispensación discreto con opción continua; Excede acc
± 0,2 mV
±0,2 °C
Sí, ajustable
10 ml, 20 ml (incluido) o 50 ml
Desde 1 hasta 5
1
Exportación de registros de datos como archivo CSV o PDF, formato largo o corto
Kit de titulador de pH ROSS Sure-Flow Orion Star T910
Titulador de ácido/base
Titulaciones de ácidos y bases, entre las que destacan la acidez titulable de zumos y vinos, la acidez de productos alimentarios, la alcalinidad de las aguas, la alcalinidad y la acidez de productos de consumo, el número de ácido total (TAN) y el número de base total (TBN)
BNC (electrodo de pH), punta de alfiler (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), entrada para el agitador (sonda de agitador)
Chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués y español
La memoria no volátil conserva los registros de datos y la configuración
Orion Star T910
0,5 % RSD, en función de las condiciones medioambientales y del uso
Electrodo de pH, electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura y sonda de agitación
Desde -2 hasta 20
El accionamiento de la bureta ofrece una tecnología avanzada de micropaso con 25.600 micropasos por revolución del motor para un posicionamiento suave y preciso de la bureta (más de 2 millones de micropasos en todo el rango de recorrido de la bureta)
0,001, 0,01, 0,1 (a seleccionar por el usuario)
Incremento automático, manual o desactivado
De 41° a 104 °F
Calibración de desplazamiento de 1 punto opcional
Manual o automático
Titulación estandarizada o introducción manual de la concentración
Sí, con el flujo de trabajo Iniciar titulación nueva
Titulación directa o inversa
Garantía de sustitución de 1 año
100-240 V, 50/60 Hz
Titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medidas directas
± 0,002 pH
Notificaciones al completar el ciclo de titulación, alcanzar el volumen máximo de titulador, completar el registro de datos, alcanzar la fecha de calibración y recordatorio de mantenimiento
Valor fijo o variable con titulación
pH y temperatura
CE, TUV 3 en 1, FCC, EN/EIC 61326-1, IEC 61010
De 1 a 5 ciclos, opción de excluir los resultados de los ciclos de los resultados promedios y los cálculos RSD
100 conjuntos de datos cada uno: titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medida directa
Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 in, resolución de 640 x 480
De 1 a 2
8172Electrodo de pH BNWP ROSS Sure-Flow, 927007MD sonda ATC, bureta de 20 ml, sonda de agitador, sonda de dispensador, kit de tubos estándar, frasco de plástico de 1 l, tapón de frasco GL38 con dos orificios y tubo de secado, cable de ordenador, unidad USB, fuentes de alimentación de 110-240 V
IP-51
Plástico ABS
Hasta 10 métodos con protección mediante contraseña opcional, métodos de importación/exportación con unidad USB
3 puertos USB para la impresora, conectores para unidad USB y software de ordenador
De 1 a 3
-2000,0 - +2000,0 mV
Del 5 al 85 %, sin condensación
0,1 mV
0,1 °C
5 velocidades seleccionables por el usuario (de250 a 3700 rpm)
De 5 °C a 40 °C
De -5,0 °C a +100,0 °C
Sí, con batería de reserva no volátil
Rutinario, rápido, cuidadoso o definido por el usuario
Punto de equivalencia o punto final predefinido
Sí, con una unidad flash USB
10” x 16” x 14”; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm
Certificados
Ver productos accesorios