Learn More
Thermo Scientific™ Titulador redox Orion Star T920 y kit
Benefíciese de la integración de nuestra tecnología electroquímica principal con un vanguardista sistema de dispensación para crear en titulador redox automático. Se trata de un sistema moderno, simplificado y automatizado diseñado para que realizar valoraciones sea más fácil, fiable y reproducible que las titulaciones manuales.
Marca: Thermo Scientific™ START9200
Descripción
Utilice el valorador de redox Orion Star T920 para valoraciones de redox concretas incluyendo sulfito/SO2 y reducción de azúcar en zumo y vino, valores de ácido ascórbico (vitamina C) y de peróxido en productos alimenticios, oxígeno disuelto en aguas residuales mediante valoración Winkler y materia orgánica en suelo. Entre las técnicas de titulación se incluyen las titulaciones de punto de equivalencia y las titulaciones de punto final de mV predefinido para permitir un análisis de muestras versátil. Combine la opción del titulador con cualquiera de nuestros electrodos redox Orion de gama alta o seleccione nuestro kit de titulador y electrodo preconfigurado para conseguir un descuento por paquetes.
•Resultados exactos y reproducibles: Automatizar el flujo de trabajo de la valoración permite realizar análisis usando siempre los mismos parámetros de configuración y cálculos
•Tiempo de configuración más rápido: Configure y guarde los parámetros del electrodo, del valorante y de la valoración una vez con ayuda de los métodos
•Rendimiento mejorado del laboratorio: Inicie la valoración y deje que el instrumento funcione sin supervisión
•Reducción de los costes y el tiempo de inactividad: Sustituya con facilidad las piezas del valorador para minimizar los tiempos de inactividad para tareas de mantenimiento; además, los duraderos electrodos reducen el coste de propiedad
•Documente de forma segura los resultados de las pruebas: Vea los resultados en vivo en la tabla de resumen y en el registro de 100 puntos de datos
•Base de datos de las aplicaciones: Los métodos preprogramados probados y validados se pueden cargar en su valorador
•El kit estándar con 9778electrodo de redox BNWP es ideal para la mayoría de las valoraciones de redox estándar con su sólido cuerpo de vidrio para resistencia química en una variedad de muestras
Especificaciones
± 0,2 mV | |
Titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medidas directas | |
Notificaciones al completar el ciclo de titulación, alcanzar el volumen máximo de titulador, completar el registro de datos, alcanzar la fecha de calibración y recordatorio de mantenimiento | |
Valor fijo o variable con titulación | |
mV y temperatura | |
CE, TUV 3 en 1, FCC, EN/EIC 61326-1, IEC 61010 | |
De 1 a 5 ciclos, opción de excluir los resultados de los ciclos de los resultados promedios y los cálculos RSD | |
100 conjuntos de datos cada uno: titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medida directa | |
Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 in, resolución de 640 x 480 | |
De 1 a 2 | |
Bureta de 20 ml, sonda de agitador, sonda de dispensador, kit de tubos estándar, frasco de plástico de 1 l, tapón de frasco GL38 con dos orificios y tubo de secado, cable de ordenador, unidad USB, fuentes de alimentación de 110-240 V | |
IP-51 | |
Plástico ABS | |
Hasta 10 métodos con protección mediante contraseña opcional, métodos de importación/exportación con unidad USB | |
3 puertos USB para la impresora, conectores para unidad USB y software de ordenador | |
De 1 a 3 | |
-2000,0 - +2000,0 mV | |
El accionamiento de la bureta ofrece una tecnología avanzada de micropaso con 25.600 micropasos por revolución del motor para un posicionamiento suave y preciso de la bureta (más de 2 millones de micropasos en todo el rango de recorrido de la bureta) | |
0,1 °C | |
5 velocidades seleccionables por el usuario (de250 a 3700 rpm) | |
De 5 °C a 40 °C | |
De -5,0 °C a +100,0 °C | |
Sí, con batería de reserva no volátil | |
Rutinario, rápido, cuidadoso o definido por el usuario | |
Punto de equivalencia o punto final predefinido | |
Sí, con una unidad flash USB | |
10” x 16” x 14”; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm |
Ciclos de aclarado automáticos para el enjuagado y volumen de dispensación discreto con opción continua; Excede acc | |
±0,2 °C | |
Sí, ajustable | |
10 ml, 20 ml (incluido) o 50 ml | |
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto | |
1 | |
Exportación de registros de datos como archivo CSV o PDF, formato largo o corto | |
Valorador de redox Orion Star T920 sin electrodo | |
Titulador redox | |
Titulador redox para sulfito/SO2 y reducción de azúcar en zumo y vino, ácido ascórbico (vitamina C) y peróxido en productos alimentarios, oxígeno disuelto en aguas residuales mediante titulación Winkler y materia orgánica en suelo | |
BNC (electrodo de redox/ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), entrada de agitador (sonda de agitador) | |
Chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués y español | |
La memoria no volátil conserva los registros de datos y la configuración | |
Orion Star T920 | |
0,5 % RSD, en función de las condiciones medioambientales y del uso | |
Electrodo de redox/ORP, electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura, sonda de agitador | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
0,1 mV | |
Incremento automático, manual o desactivado | |
De 41° a 104 °F | |
Calibración de desplazamiento de 1 punto opcional | |
Manual o automático | |
Titulación estandarizada o introducción manual de la concentración | |
Sí, con el flujo de trabajo Iniciar titulación nueva | |
Titulación directa o inversa | |
Garantía de sustitución de 1 año | |
100-240 V, 50/60 Hz |