Learn More
Thermo Scientific™ Titulador redox Orion Star T920 y kit
BIOPHARMA
Benefíciese de la integración de nuestra tecnología electroquímica principal con un vanguardista sistema de dispensación para crear en titulador redox automático. Se trata de un sistema moderno, simplificado y automatizado diseñado para que realizar valoraciones sea más fácil, fiable y reproducible que las titulaciones manuales.
Marca:  Thermo Scientific™ START9201
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15882097
  • 5929.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice el valorador de redox Orion Star T920 para valoraciones de redox concretas incluyendo sulfito/SO2 y reducción de azúcar en zumo y vino, valores de ácido ascórbico (vitamina C) y de peróxido en productos alimenticios, oxígeno disuelto en aguas residuales mediante valoración Winkler y materia orgánica en suelo. Entre las técnicas de titulación se incluyen las titulaciones de punto de equivalencia y las titulaciones de punto final de mV predefinido para permitir un análisis de muestras versátil. Combine la opción del titulador con cualquiera de nuestros electrodos redox Orion de gama alta o seleccione nuestro kit de titulador y electrodo preconfigurado para conseguir un descuento por paquetes.
•Resultados exactos y reproducibles: Automatizar el flujo de trabajo de la valoración permite realizar análisis usando siempre los mismos parámetros de configuración y cálculos
•Tiempo de configuración más rápido: Configure y guarde los parámetros del electrodo, del valorante y de la valoración una vez con ayuda de los métodos
•Rendimiento mejorado del laboratorio: Inicie la valoración y deje que el instrumento funcione sin supervisión
•Reducción de los costes y el tiempo de inactividad: Sustituya con facilidad las piezas del valorador para minimizar los tiempos de inactividad para tareas de mantenimiento; además, los duraderos electrodos reducen el coste de propiedad
•Documente de forma segura los resultados de las pruebas: Vea los resultados en vivo en la tabla de resumen y en el registro de 100 puntos de datos
•Base de datos de las aplicaciones: Los métodos preprogramados probados y validados se pueden cargar en su valorador
•El kit estándar con 9778electrodo de redox BNWP es ideal para la mayoría de las valoraciones de redox estándar con su sólido cuerpo de vidrio para resistencia química en una variedad de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Titulador redox Orion Star T920 y kit >