Learn More
Thermo Scientific™ Titulador de iones Orion Star T930 y kits
BIOPHARMA
Código de producto. 15892097
Change view
Click to view available options
Tipo:
Titulador de iones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15892097 Titulador de iones cada uno
15802107 Titulador de iones cada uno
2 options
Código de producto. 15892097
Marca: Thermo Scientific™ START9300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Benefíciese de la integración de nuestra tecnología electroquímica principal con un vanguardista sistema de dispensación para crear en titulador redox automático. Se trata de un sistema moderno, simplificado y automatizado diseñado para que realizar valoraciones sea más fácil, fiable y reproducible que las titulaciones manuales.
Utilice el titulador de iones Orion Star T930 para titulaciones de iones concretas, como determinación de valores de sal en alimentos, cloruro en agua potable y en aguas residuales, amoníaco y nitrógeno total de Kjeldhal (TKN) de aguas residuales, surfactantes en productos de consumo y dureza total del agua. Entre las técnicas de titulación se incluyen titulaciones de punto de equivalencia y titulaciones de punto final de mV predefinido y el modo de adición conocida múltiple (MKA). Mediante el modo MKA, el titulador realiza una calibración y un cálculo automatizados de la concentración de la muestra añadiendo alícuotas de estándar a la misma, lo que elimina la necesidad de realizar otra calibración y reduce al mínimo los efectos de matriz.
•Resultados exactos y reproducibles: Automatizar el flujo de trabajo de la valoración permite realizar análisis usando siempre los mismos parámetros de configuración y cálculos
•Tiempo de configuración más rápido: Configure y guarde los parámetros del electrodo, del valorante y de la valoración una vez con ayuda de los métodos
•Rendimiento mejorado del laboratorio: Inicie la valoración y deje que el instrumento funcione sin supervisión
•Reducción de los costes y el tiempo de inactividad: Sustituya con facilidad las piezas del valorador para minimizar los tiempos de inactividad para tareas de mantenimiento; además, los duraderos electrodos reducen el coste de propiedad
•Documente de forma segura los resultados de las pruebas: Vea los resultados en vivo en la tabla de resumen y en el registro de 100 puntos de datos
•Base de datos de las aplicaciones: Los métodos preprogramados probados y validados se pueden cargar en su valorador
•Empareje la opción de valorador con cualquiera de nuestros electrodos selectivos de iones Orion premium o seleccione uno de nuestros kits preconfigurados de electrodos y valoradores para un descuento en paquetes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Exactitud (ISE) ± 0,2 mV o ± 0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (mV) ± 0,2 mV
Funciones de bureta Ciclos de aclarado automáticos para el enjuagado y volumen de dispensación discreto con opción continua; Excede acc
Funciones disponibles Titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medidas directas
Exactitud (temperatura) ±0,2 °C
Funciones avanzadas de ISE Adición conocida múltiple (MKA); calibración automatizada y cálculo de la concentración de la muestra mediante la adición de alícuotas de estándar a la muestra utilizando la bureta
Salida de alarma Notificaciones al completar el ciclo de titulación, alcanzar el volumen máximo de titulador, completar el registro de datos, alcanzar la fecha de calibración y recordatorio de mantenimiento
Opción de retroiluminación Sí, ajustable
Opciones de blanco Valor fijo o variable con titulación
Tamaños de bureta 10 ml, 20 ml (incluido) o 50 ml
Calibración Concentración de iones (ISE) y temperatura
Puntos de calibración (ISE) Desde 1 hasta 5
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3 en 1, FCC, EN/EIC 61326-1, IEC 61010
Canales 1
Ciclos por serie de valoración De 1 a 5 ciclos, opción de excluir los resultados de los ciclos de los resultados promedios y los cálculos RSD
Detalles de gestión de datos Exportación de registros de datos como archivo CSV o PDF, formato largo o corto
Puntos de datos 100 conjuntos de datos cada uno: titulación de muestras, estandarización de tituladores, calibración y medida directa
Descripción Valorador de iones Orion Star T930 sin electrodo
Tipo de pantalla Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 in, resolución de 640 x 480
Tipo Titulador de iones
Puntos de equivalencia De 1 a 2
Para utilizar con (aplicación) Titulaciones de concentración de iones para sal en alimentos, calcio en zumos y leche, dureza total de agua potable y aguas residuales, nivel de cloruro en agua potable y aguas residuales, nivel de amoníaco y nitrógeno total Kjeldahl (TKN) de aguas residuales y surfactantes en los productos de consumo
Incluye Bureta de 20 ml, sonda de agitador, sonda de dispensador, kit de tubos estándar, frasco de plástico de 1 l, tapón de frasco GL38 con dos orificios y tubo de secado, cable de ordenador, documentación en unidad USB, fuentes de alimentación de 110-240 V
Entradas BNC (electrodo selectivo de iones), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), entrada de agitador (sonda de agitador)
Clasificación IP IP-51
Idiomas Chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués y español
Material Plástico ABS
Memoria La memoria no volátil conserva los registros de datos y la configuración
Métodos Hasta 10 métodos con protección mediante contraseña opcional, métodos de importación/exportación con unidad USB
Modelo Orion Star T930
Salidas 3 puertos USB para la impresora, conectores para unidad USB y software de ordenador
Precisión 0,5 % RSD, en función de las condiciones medioambientales y del uso
Puntos finales predefinidos De 1 a 3
Tipo de sonda Electrodo selectivo de iones (ISE), electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura, sonda de agitador
Intervalo (ISE) Desde 0,0001 hasta 19990
Intervalo (mV) -2000,0 - +2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 %, sin condensación
Resolución El accionamiento de la bureta ofrece una tecnología avanzada de micropaso con 25.600 micropasos por revolución del motor para un posicionamiento suave y preciso de la bureta (más de 2 millones de micropasos en todo el rango de recorrido de la bureta)
Resolución (ISE) 0,0001 como mínimo, de 1 a 4 dígitos significativos (seleccionable por el usuario)
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (temperatura) 0,1 °C
ID de muestra Incremento automático, manual o desactivado
Velocidades de la sonda del agitador 5 velocidades seleccionables por el usuario (de250 a 3700 rpm)
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 104 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 40 °C
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desplazamiento de 1 punto opcional
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +100,0 °C
Selección de temperatura Manual o automático
Hora y fecha Sí, con batería de reserva no volátil
Determinación del titulador Titulación estandarizada o introducción manual de la concentración
Control del proceso de titulación Rutinario, rápido, cuidadoso o definido por el usuario
Asistente de configuración de valoración Sí, con el flujo de trabajo Iniciar titulación nueva
Técnica para realizar la titulación Punto de equivalencia o punto final predefinido
Tipos de titulación Titulación directa o inversa
Firmware actualizable Sí, con una unidad flash USB
Garantía Garantía de sustitución de 1 año
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10” x 16” x 14”; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm
Requisitos eléctricos 100-240 V, 50/60 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.